EP0030089936
Eppendorf® Combitips advanced assortment pack
contains 1 Combitp ad- vanced of each size and one 25 mL and one 50 mL adapter
Synonym(e):
pipetting tips
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
DNase free
Verpackung
pack of 1 (1 x each size 25 / 50 mL)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030089936
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Combitips advanced assortment pack, contains 1 Combitp ad- vanced of each size and one 25 mL and one 50 mL adapter
Anwendung
LIQUID HANDLING
Leistungsmerkmale und Vorteile
contains one Combitips® advanced sample of each size and Adapter advanced 25 and 50 mL
Eppendorf Quality
Eppendorf Quality
Rechtliche Hinweise
Combitips is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)