Merck
MABN1839
Sigma-Aldrich
Anti-Amyloid-β(Oligomer)-Antikörper, Klon F11G3
clone F11G3, from mouse
Synonym(e):
Amyloid beta oligomer, Abeta oligomer, alpha-synuclein oligomer,, alpha-syn oligomer, Prion protein oligomer, PrP oligomer, TAR DNA-binding protein 43 oligomer, TDP-43 oligomer, Tau oligomer
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
F11G3, monoclonal
Speziesreaktivität
all, human, mouse
Methode(n)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Ansammlungen unlöslicher Ablagerungen/Aggregate sind für mehrere neurodegenerative Erkrankungen charakteristisch. Hinreichend bekannte Beispiele sind Ablagerungen von Aβ- und Tau-Protein bei der Alzheimer-Krankheit (AD), von α-Synuclein (α-Syn) bei der Parkinson-Krankheit (PD), von Prion-Protein (PrP) bei Prionenkrankheiten (PrDs), von TAR-DNA-Bindungsprotein 43 (TDP-43) bei amyotropher Lateralsklerose (ALS) und von TDP bei frontotemporalen lobären Degenerationen (FTLD-TDP). Es gibt Hinweise darauf, dass Oligomere bei neurodegenerativen Erkrankungen wie AD, PD und PrD toxischer sind als fibrilläre Ablagerungen. Die Anzahl der Aβ-Ablagerungen korreliert beispielsweise kaum mit dem Krankheitsverlauf, und viele Forschende stufen sie als inert oder sogar schützend ein. Antikörper gegen Beta-Faltblatt-Oligomerkonformationen werden nicht nur zur Untersuchung neurotoxischer Oligomere entwickelt, sondern auch zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken.
Spezifität
Die Zielkonformation ist nicht speziesspezifisch.
Die Züchtung des Klons F11G3 erfolgte als Beta-Faltblatt-Oligomer-Mimetikum gegen Partikel von kolloidalem Gold, das mit dem synthetischen Peptid Prp-G beschichtet wurde. Dabei entspricht die Sequenz des Peptids einer unstrukturierten Region eines Prion-Proteins (Prp) mit Met-zu-Gly-Punktmutationen. (Guerrero-Muñoz, M.J., et al. (2013). ACS Chem. Neurosci. 4(12):1520–1523). Klon F11G3 erkennt oligomere, aber keine monomeren oder fibrillären Formen von Aβ42, α-syn, PrP, TDP-43 und polyQ-Ataxin-1 sowie fehlgefaltete oligomere Proteine in Proben von Alzheimer-befallenem Gehirn des Menschen (Lasagna-Reeves, C.A., et al. (2015). eLlife. 4:e07558; Guerrero-Muñoz, M.J., et al. (2014). Neurobiol. Dis.71:14–23).
Immunogen
Mit kolloidalem Gold konjugiertes Prp-G.
Anwendung
Dieser Anti-Amyloid-β-Antikörper (Oligomer; Klon F11G3) wurde für die Verwendung in Western Blotting, Dot Blot, ELISA, Immunfluoreszenz und Immunpräzipitation zum Nachweis von Amyloid-β validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Immunofluorescence Analysis: A representative lot specifically detected amyloid beta-sheet oligomer immunoreactivity in paraffin-embedded brain sections from Alzheimer′s diseased (AD), but not non-AD human brain by fluorescent immunohistochemistry (Courtesy of Dr. Rakez Kayed, University of Texas Medical Branch, Galveston, TX).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Ataxin-1 oligomers in soluble cerebella extracts from Atxn1154Q/+, but not wild-type or Atxn-/-, mice (Lasagna-Reeves, C.A., et al. (2015). eLlife. 4:e07558).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected cellular beta-sheet oligomer immunoreactivity in HeLa cells transfected with the pathogenic (82Q), but not the non-pathogenic (30Q) form of polyQ Ataxin-1 in transfected Hela cells. Co-transfecting with the native Atxn-1 binding partner Capicua (CIC), but not the binding defective CIC W37A mutant, enhanced the oligomer formation (Lasagna-Reeves, C.A., et al. (2015). eLlife. 4:e07558).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the highest extend of oligomers accumulation in the soluble cerebella extracts among the 28-week old Atxn1154Q/+ mice when compared with samples from 18-week old and 8-week old Atxn1154Q/+ mice, with the 8-week old mice bearing the least oligomer buildup (Lasagna-Reeves, C.A., et al. (2015). eLlife. 4:e07558).
Western Blotting Analysis: A representative lot specifically detected oligomeric, but not monomeric or fibrillar, forms of Aβ42, α-Syn, PrP, and TDP-43 (Guerrero-Muñoz, M.J., et al. (2014). Neurobiol. Dis.71:14-23).
App3/DB/ A representative lot specifically detected oligomeric, but not monomeric or fibrillar, forms of Aβ42, α-Syn, PrP, and TDP-43 (Guerrero-Muñoz, M.J., et al. (2014). Neurobiol. Dis.71:14-23).
ELISA Analysis: A representative lot detected in vitro Aβ42, α-Syn, PrP, and TDP-43 oligomers formation with or without Aβ42 oligomer seeding (Guerrero-Muñoz, M.J., et al. (2014). Neurobiol. Dis.71:14-23).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected a positive correlation between the ATXN1 beta-sheet oligomer immunoreactivity and the degeneration progression in calbindin-positive Purkinje cells (PCs) by fluorescent immunohistochemistry using paraffin-embedded cerebellum sections from Atxn1154Q/+ mice (Lasagna-Reeves, C.A., et al. (2015). eLlife. 4:e07558).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot selectively detected beta-sheet oligomer immunoreactivity colocalized with those of Aβ, α-Syn, PrP, and TDP-43 in paraffin-embedded frontal cortex sections from Alzheimer′s diseased brain by fluorescent immunohistochemistry. The beta-sheet oligomer immunoreactivity is not detected in non-AD brains and is distinct from the staining pattern obtained with Thioflavin S (Guerrero-Muñoz, M.J., et al. (2014). Neurobiol. Dis.71:14-23).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Ataxin-1 oligomers from the soluble cerebella extracts of Atxn1154Q/+, but not Atxn-/-, mice (Lasagna-Reeves, C.A., et al. (2015). eLlife. 4:e07558).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected cellular beta-sheet oligomer immunoreactivity in HeLa cells transfected with the pathogenic polyQ Ataxin-1 mRFP fusion construct mRFP-ATXN1(82Q) by fluorescent immunocytochemistry. Co-transfecting with the N-terminal fragment of the Atxn-1 binding partner Capicua (CIC), but not the binding defective CIC W37A mutant fragment, enhanced the oligomer formation (Lasagna-Reeves, C.A., et al. (2015). eLlife. 4:e07558).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected beta-sheet oligomer immunoreactivity in paraffin-embedded cerebellum and cortex sections of Atxn1154Q/+, but not wild-type, mice (Lasagna-Reeves, C.A., et al. (2015). eLlife. 4:e07558).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blott von Amyloid-Oligomer.
Western-Blot-Analyse: Mit 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wurden 10 µg oligomeres Amyloid nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Variabel, abhängig von der Größe und der Spezies der gebildeten Oligomere.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgMκ-Antikörper in PBS ohne Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Haoyang Huang et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 72(4), 708-718 (2021-11-27)
Intercellular propagation of aggregated protein inclusions along actin-based tunneling nanotubes (TNTs) has been reported as a means of pathogenic spread in Alzheimer's, Parkinson's, and Huntington's diseases. Propagation of oligomeric-structured polyglutamine-expanded ataxin-1 (Atxn1[154Q]) has been reported in the cerebellum of a
Chuang Guo et al.
Scientific reports, 6, 29396-29396 (2016-07-14)
Compelling evidence has indicated that dysregulated glucose metabolism links Alzheimer's disease (AD) and diabetes mellitus (DM) via glucose metabolic products. Nevertheless, because of the lack of appropriate animal models, whether chronic hyperglycemia worsens AD pathologies in vivo remains to be