MAB3806
Anti-ATM phosphoSer1981 Antibody, clone 10H11.E12
clone 10H11.E12, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Ataxia Telangiectasia Mutated
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10H11.E12, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer1981)
Angaben zum Gen
human ... ATM(472)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Immunocytochemistry: Foci are detected in irradiated human and mouse fibroblasts.
Immunoprecipitation: The antibody immunoprecipitates ATM from irradiated human and mouse cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
This antibody and certain aspects of its use are disclosed and claimed in pending U.S. Patent Applications published as U.S. Patent Publication Nos. 2003/0077661 and 2003/0157572.
Hinweis zur Analyse
Irradiated normal Human fibroblasts (no reactivity against non-irradiated cell extracts)
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable