Merck
JHWP04700
Millipore
Omnipore-Membranfilter
Omnipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonym(e):
PTFE-Membranfilter, Porengröße 0,45 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Omnipore
Parameter
130 °C max. temp.
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
65 μm
Porengröße
0.45 μm pore size
80 % porosity
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: JHWP
Filtertyp: Oberflächenfilter
Unsere Fluoropore®-Membran ist eine hydrophobe Polytetrafluorethylen(PTFE)-Polymermembran, die an einen Polyethylenträger mit hoher Dichte gebunden ist, um die Handhabungseigenschaften des Filters für normale Anwendungen zu verbessern. Fluoropore-Membranen bieten ein breites Spektrum an chemischer Kompatibilität, hohe Durchflussgeschwindigkeiten und Konsistenz. (Bitte beachten Sie, dass Katalognummern, die „FHUP“ enthalten, nicht laminiert sind oder ohne Träger hergestellt wurden.)
Unsere Omnipore-Membran ist eine hydrophile PTFE-Membran, die mit nahezu allen Lösungsmitteln, Säuren und alkalischen Lösungen kompatibel ist.
Merkmale & Vorteile:
- Biologisch und chemisch inert
- Hohe Porosität führt zu hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Hydrophobe und hydrophile PTFE-Varianten für die Filtration von wässrigen und organischen Proben erhältlich
Anwendungen:
- Fluoropore-Membran: Klären von Säuren, Basen und Lösungsmitteln; Luftreinhaltung; Filtrieren und Entlüften von Gasen; UV-Spektroskopie
- Omnipore-Membran: Filtration von wässrigen Lösungen, Klären von sauren und alkalischen Lösungen
Anwendung
  • Filtration von wässrigen Lösungen
  • Klärfiltration saurer und alkalischer Lösungen
  • Filtration mobiler Phasen bei HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Analyse auf Mikroplastik
Rechtliche Hinweise
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Omnipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Abayomi Babatunde Alayande et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 109, 110596-110596 (2020-04-02)
The antimicrobial properties of two-dimensional materials such as graphene-based surfaces are vital for environmental and biomedical applications. Here, the improvement of the antibacterial property of reduced graphene oxide by the preparation of rGO-CuO nanocomposite films was reported. The rGO-CuO nanocomposites
Minsoo Kim et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(23) (2019-11-27)
Superabsorbent polymer (SAP) is attracting attention as a water-entraining admixture that reduces shrinkage or heals cracks in concrete. Cross-linked sodium polyacrylate SAPs, which are the most widely produced SAPs in the global market, are applicable as concrete admixtures. However, there