EZMSAA3
Mouse SAA-3 ELISA Kit
measures and quantifies SAA-3 levels in 10 μL serum or plasma
Synonym(e):
Serum amyloid A-3 protein
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Mouse SAA-3 ELISA, This Mouse SAA-3 ELISA is used to measure & quantify SAA-3 levels in Metabolism & Cancer & Neuroscience research.
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
kit of 1 × 96 wells
Parameter
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 96-100%
sensitivity: 0.078 μg/mL
(10 μl sample size)
standard curve range: 0.078-5.0 μg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
Anwendung(en)
research use
Nachweisverfahren
colorimetric (450nm/590nm)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Apoptose & Krebs
Stoffwechsel
Metabolic Disorders
Obesity
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3