Merck
HomeProdukteProteinbiologieImmunassay-PlattformlösungenELISA-Kits (Enzymgekoppelter Immunabsorptionsassay)
ELISA-Kits (Enzymgekoppelter Immunabsorptionsassay)
ELISA-Kits und -Reagenzien
Ein ELISA (Enzymgekoppelter Immunabsorptionsassay) ist ein Immunassay auf Basis von Multiwell-Platten, bei dem eine der Assay-Komponenten, üblicherweise ein Antikörper oder eine Probe, auf einer festen Oberfläche adsorbiert wird, in diesem Fall eine Platte. ELISAs ermöglichen einen schnellen, quantitativen und sensitiven Nachweis von Analyten bei vergleichsweise geringen Kosten und stellen eines der am einfachsten durchzuführenden Assay-Formate dar. Darüber können Forschende dank der einfachen Anpassung eines ELISA an eine Screening-Methode mit höherem Durchsatz große Probenmengen in einem einzelnen Durchgang testen.
Erfahren Sie mehr über:
Sandwich-, direkte und kompetitive ELISAs
Unsere ELISAs sind eine komfortable und benutzerfreundliche Methode zur Untersuchung von löslichen Proteinbiomarkern in einer Vielzahl von Matrizes wie Serum, Plasma, Zellkulturüberstand oder Lysat. Unser ELISA-Angebot besteht aus mehr als 1000 reinen Forschungsassays für eine Vielzahl von Spezies, darunter Mensch, Maus, Ratte und verschiedene weitere Tiermodelle (Landwirtschaft und Haustiere). Jeder Assay wird mit einem spezifischen Protokoll und den erforderlichen Reagenzien für eine 96-Well-Platte geliefert. ELISA gibt es in erster Linie im 96-Well-Format, wobei der Anbieter die zum Nachweis und zur Quantifizierung des Targets erforderlichen Reagenzien bereitstellt. Es gibt eine Vielzahl von ELISA-Methoden, darunter Sandwich-ELISA, direkter und kompetitiver ELISA.
Beim Sandwich-Assay wird ein Paar monoklonaler Antikörper (mAk) gegen verschiedene Epitope desselben Ziels verwendet. Der primäre mAk, der an die Platte gebunden ist, zieht das Protein aus der Lösung, während der zweite mAk verwendet wird, um das "Sandwich" zu vervollständigen und das Signal zu liefern, welches das Vorhandensein des Targets anzeigt. Eine bekannte Menge der rekombinanten Version des Proteins wird mit dem Kit geliefert, sodass der Benutzer eine Standardkurve erstellen kann, im Vergleich zu der das Signal einer der Proben interpretiert wird. Der größte Teil unseres Portfolios liegt in diesem Sandwich-ELISA-Format vor.
Der direkte ELISA und die kompetitiven Assays sind seltener. Beim Direktassay wird ein einzelner mAk zum Nachweis der an die Platte gebundenen Probe verwendet. Der mAk wird dann von einem sekundären Reporter-Antikörper gebunden, um das Signal zu liefern.
Beim kompetitiven Assay ist eine bekannte Menge des Biomarkers bereits an die Platte gebunden. Ein markierter Antikörper wird mit der Probe co-inkubiert, die den Antikörper in Abhängigkeit von der Konzentration des Zielmoleküls in der Probe "aufnimmt". Der freie Antikörper ist dann in der Lage, an das Antigen auf der Platte zu binden und ein Signal zu liefern, nachdem die Probe weggewaschen wurde. In diesem Fall ist das Signal umgekehrt proportional zur Konzentration des Ziel-Biomarkers.
Conferma® ELISAs und Belysa® Software für Kurvenanpassungen in Immunassays
ELISAs der Marke Conferma® umfassen Sandwich-Assays, die darauf ausgelegt sind, die Variabilität zwischen Chargen auf der kritischen Reagenzebene zu minimieren, was ein Hauptanliegen der Assay-Anwender ist. Die Auswertung der einzelnen Chargen kritischer Reagenzien mit einer Reihe von Analysetechniken im Einklang mit einem detaillierten Qualitätskontrollprotokoll (QC) ermöglichen es, die Variabilität im Zeitverlauf zu kontrollieren und zu begrenzen.
Um Wissenschaftlern die Möglichkeit zu geben, die Reproduzierbarkeit ihrer Methode zu bewerten, haben wir die Software für Kurvenanpassungen in Immunassays Belysa® entwickelt. Mit diesem Tool können Benutzer ihr Sandwich-Immunassay untersuchen, um sicherzustellen, dass Parameter wie %CV (Variationskoeffizient) und %Wiederfindung wie erwartet ausfallen. Anschließend können die Standardkurven mehrerer Platten verglichen werden, um zu bestätigen, dass die Methode konsistent war.
Zugehörige Produktinformationen
  • Article: ELISA Protocols
    Dieser Artikel enthält 4 häufig eingesetzte ELISA-Protokolle: Sandwich-ELISA-Protokoll, Phosphorylierungs-Assay-Verfahren, EIA-Assay-Verfahren und zellbasiertes Assay-Verfahren.
  • Article: ELISA Troubleshooting Guide
    Troubleshoot and optimize ELISAs using this guide that includes solutions to some of the most common sources of problems for assay development.
  • Brochure: ELISA Kits
    There are several ELISA configurations, with the most common formats being sandwich, competitive and signaling assays.
  • Article: Conferma® ELISAs
    Learn about the Conferma® ELISA development and manufacturing methods that provide strong sample detection and long-term assay and lot consistency, giving you confidence in your research.
  • Article: Belysa® Software
    Explore how to effortlessly monitor immunoassay method reproducibility using Belysa® analysis software.
Abonnieren Sie unseren Newsletter
Bleiben Sie über die neuesten Trends in der Immunassay-Forschung und unser neuestes Produktangebot auf dem Laufenden, indem Sie unseren Newsletter Analyte Update abonnieren oder unser aktuelles Immunassay-Angebot im Analyte Quarterly kennenlernen.