Wichtige Dokumente
EZML
Millipore
Mouse Leptin ELISA Kit
measures and quantifies Leptin levels in 10 μL serum or plasma
Synonym(e):
Leptin, Obesity factor
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Produktbezeichnung
Maus-Leptin-ELISA, This Mouse Leptin ELISA is used to measure & quantify Leptin levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
kit of 1 × 96 wells
Parameter
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 87-100%
linearity: 100-111%
sensitivity: 0.05 ng/mL
standard curve range: 0.2-30 ng/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research use
Nachweisverfahren
colorimetric (450nm/590nm)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Dieser Maus-Leptin-ELISA wird zur Messung und Quantifizierung des Leptinspiegels in der Metabolismus- und Endokrinforschung sowie in der Neurowissenschaft verwendet. Leptin ist ein Hormon oder Cytokin, das aus im Blut zirkulierenden Adipozyten stammt. Es wirkt als Regulator der Nahrungsaufnahme und des Energieverbrauchs über den Hypothalamus. Dieses Hormon spielt auch eine Rolle bei der Angiogenese, dem Lipid- und Kohlenhydratmetabolismus und der Hämatopoese. Leptin übt seine Wirkungen auf das kardiovaskuläre, das reproduktive und das Immunsystem aus. Leptinmangel ist bei Nagetieren mit Fettleibigkeit und Insulinresistenz asoziiert.
Anwendung
Der Mouse Leptin ELISA wurde zur Bestimmung des Leptinspiegels in Mäuseserum und -plasma verwendet.
Haftungsausschluss
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lin Xu et al.
The Journal of clinical investigation, 118(1), 272-280 (2007-12-22)
Leptin is a hormone that reduces excitability in some hypothalamic neurons via leptin receptor activation of the JAK2 and PI3K intracellular signaling pathways. We hypothesized that leptin receptor activation in other neuronal subtypes would have anticonvulsant activity and that intranasal
Tamiris Lima Rachid et al.
Molecular and cellular endocrinology, 402, 86-94 (2015-01-13)
Browning is characterized by the formation of beige/brite fat depots in subcutaneous white adipose tissue (sWAT). This study aimed to examine whether the chronic activation of PPARalpha by fenofibrate could induce beige cell depots in the sWAT of diet-induced obese
Night eating and obesity in the EP3R-deficient mouse.
Manuel Sanchez-Alavez, Izabella Klein, Sara E Brownell, Iustin V Tabarean et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Timothy M Griffin et al.
Arthritis and rheumatism, 60(10), 2935-2944 (2009-10-01)
To test the hypothesis that obesity resulting from deletion of the leptin gene or the leptin receptor gene results in increased knee osteoarthritis (OA), systemic inflammation, and altered subchondral bone morphology. Leptin-deficient (ob/ob) and leptin receptor-deficient (db/db) female mice compared
Leptin signalling
Sweeney G
Cellular Signalling, 14(8), 655-663 (2002)