Merck
EZFITBASE3
Millipore
EZ-Fit® Basisleiste
3-place manifold base for filtration application, stainless steel
Synonym(e):
EZ-Fit® Filtrationsleiste, EZ-Fit® Verteilerbasis für EZ-Stream® Vakuumpumpe
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Materialien
316L stainless steel
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with all EZ-Fit® Filtration heads (EZ-Fit®, Microfil®, Milliflex Oasis®)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die EZ-FIT® Vakuumfiltrationsleiste ist ein hochmodernes System für die Probenfiltration. Über die Halteröffnung können die Millipore-Filterhalter aus Glas, Kunststoff oder Edelstahl mit perforierten Standardstopfen Nr. 8 versehen werden. Die Einweg-Verbrauchsartikel und die wiederverwendbaren Trichter können mit verschiedenen Filterköpfen kombiniert werden. Durch die Filtrationsleiste können Arbeitsabläufe optimiert, Kontaminationsrisiken kontrolliert und dadurch falsch positive Ergebnisse während Kontaminationstests vermieden werden. Das 2-Wege-Ventil ist so ausgeführt, dass versehentliche Berührungen des Filterkopfes beim Öffnen und Schließen des Ventils verhindert werden. Das Rückschlagventil verhindert den Flüssigkeitsrückfluss aus dem Vakuumfiltrationssystem. Die geringe Höhe ermöglicht ein ergonomischeres Arbeiten in einer Laminarflow-Werkbank.
Anwendung
EZ-FIT®-Vakuumfiltrationsleisten werden als Vakuumpumpenzubehör zur Filtration von Proben für allgemeine mikrobiologische Analysen, Keimbelastungsprüfungen (Arzneimittel, Lebensmittel und Getränke) und zur Wasserüberwachung eingesetzt. Es können drei Proben gleichzeitig filtriert werden.
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany