Wichtige Dokumente
C1M15W
Millipore
MPAGE®® Comb
1.0 mm, 15 wells, for use with MPAGE® Gel Caster
About This Item
UNSPSC-Code:
41105312
NACRES:
NC.01
product name
mPAGE®-Kämme, 1,0 mm, für 15-Well-Platten, 5 pro Packung, for use with mPAGE® Gel Caster
Verpackung
pkg of 5 packs
Hersteller/Markenname
Millipore
Methode(n)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
B × H
10.1 cm × 8.3 cm
Gelgröße
8.3 cm × 10.1 cm
Geldicke
1.0  mm
Well-Größe
15 wells
Well-Volumen
26 μL
Allgemeine Beschreibung
Verwenden Sie 1,0-mm-mPAGE®-Kämme für 15-Well-Platten beim Gießen von Polyacrylamidgelen mit sandwichförmigen Kassetten, die aus kompatiblen 1,0-mm-mPAGE®-Minizwischenplatten und mPAGE®-Minikurzplatten zusammengesetzt sind.
Kompatibilität
Kompatibel mit folgenden Komponenten der mPAGE®-Gelgießanlage:
  • Standfuß der mPAGE®-Gelgießanlage
  • Rahmen der mPAGE®-Gelgießanlage
  • Dichtungen der mPAGE®-Gelgießanlage
Rechtliche Hinweise
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany