C75M10W
MPAGE®® Comb
0.75 mm, 10 wells, for use with MPAGE®® Gel Caster
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
mPAGE®-Kämme, 0,75 mm, für 10-Well-Platten, 5 pro Packung,
Verpackung
pkg of 5 packs
Hersteller/Markenname
Millipore
Methode(n)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
B × H
10.1 cm × 8.3 cm
Gelgröße
8.3 cm × 10.1 cm
Geldicke
0.75 mm
Well-Größe
10 wells
Well-Volumen
33 μL
Allgemeine Beschreibung
Verwenden Sie 0,75-mm-mPAGE®-Kämme für 10-Well-Platten beim Gießen von Polyacrylamidgelen mit sandwichförmigen Kassetten, die aus kompatiblen 0,75-mm-mPAGE®-Minizwischenplatten und mPAGE®-Minikurzplatten zusammengesetzt sind.
Kompatibilität
Kompatibel mit folgenden Komponenten der mPAGE®-Gelgießanlage:
- Standfuß der mPAGE®-Gelgießanlage
- Rahmen der mPAGE®-Gelgießanlage
- Dichtungen der mPAGE®-Gelgießanlage
Rechtliche Hinweise
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany