Merck
HomeProdukteProteinbiologieProteinelektrophorese und Western BlottingProtein-Gelelektrophorese- und Transfersysteme
Protein-Gelelektrophorese- und Transfersysteme
Was ist Protein-Gelelektrophorese? Protein-Gelelektrophorese ist ein Verfahren, für das häufig verschiedene Systeme und Transfereinheiten zur Auftrennung unterschiedlicher Proteingemische nach ihrer Molekülmasse eingesetzt werden. Die anschließende Proteinanalyse umfasst die Proteinaufreinigung, Proteomik und Western-Blotting-Anwendungen. Es steht eine Vielzahl von Elektrophoresezellen und Transfersystemen für die Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE), SDS-PAGE, 2D-PAGE und den Nass-Proteintransfer für Ihre Anforderungen zur Verfügung.
Entdecken Sie unsere Produktlösungen für schnelles Gelgießen, Elektrophorese- und Transfersysteme:
mPAGE® Lux Gieß-System für SDS-PAGE
Ergänzen Sie Ihr Labor mit dem mPAGE® Lux Gieß-System und erhalten Sie in weniger als 3 Minuten gebrauchsfertige Gele. Atmen Sie auf und gewöhnen Sie sich an einen schnellen Gelgießprozess mit weniger Abfall und ohne die Angst vor dem Misslingen. Das ist neu!
Das mPAGE® Lux Gieß-System ersetzt Ihren SDS-PAGE-Gelgießprozess durch ein schnelleres, einfacheres und sichereres Verfahren mit besser reproduzierbaren Ergebnissen.
  • Ein Minigel härtet mit dem mPAGE® Lux Gieß-System in 90 Sekunden aus, wohingegen herkömmliche Verfahren länger als 90 Minuten dauern.
  • Bis-Tris-Gelchemie ermöglicht kürzere Laufzeiten im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren.
  • Der mPAGE® Caster verhindert das Auslaufen.
  • Überlegene Bandenqualität im Vergleich zu Tris-Glycin-Gelen.
  • Alle Puffer und Färbungen können gemeinsam genutzt werden, da die gleiche Gelchemie für mPAGE® TurboMix Gelgießkits und für vorgefertigte mPAGE® Gele verwendet wird.
  • Weniger toxische Chemikalien werden eingesetzt. APS oder TEMED sind nicht erforderlich.
Auto2D® 2D-PAGE und 2D-DIGE-System
Abbildung 1.Auto2D® 2D-PAGE und 2D-DIGE-System.
Auto2D® Elektrophorese-System
Die zweidimensionale Gelelektrophorese gilt im Allgemeinen als schwierig und zeitaufwändig in der Durchführung, erfordert eine fortgeschrittene Schulung der Anwender und bietet eine geringe Reproduzierbarkeit sowie eine hohe Variabilität zwischen den Anwendern.
Das Auto2D® 2-D-Elektrophoresesystem bietet eine vollständig automatisierbare, benutzerfreundliche Lösung für hoch reproduzierbare, schnell erzielbare Ergebnisse und Analysen.
  • Vollständig automatisiert, um überflüssige Arbeitsschritte zu vermeiden
  • Schnelle Ergebnisse in 1–2 Stunden
  • Hohe Reproduzierbarkeit 
  • Einfach zu bedienen, keine fortgeschrittene Schulung erforderlich
  • Geringere Variabilität zwischen den Anwendern
  • Durch eine zügige Workflow-Implementierung werden die Ausfallzeiten im Labor reduziert
mPAGE® GEL CASTER UND MINI GEL-SYSTEM
Entdecken Sie unsere neue mPAGE® Komplettlösung für das Gießen von Minigelen. mPAGE® Gel Caster und das Mini Gel-System bieten eine leckagefreie Lösung für das Handgießen von bis zu 2 Mini-Proteingelen, eine hochauflösende Proteintrennung auf vorgefertigten oder handgegossenen Gelen und den elektrophoretischen Transfer auf Blotting-Membranen. Für eine hervorragende Auflösung und kürzere Laufzeiten verwenden Sie unsere TurboMix® Bis-Tris-Lösung für das Gießen von Acrylamidgel und mPAGE® Bis-Tris-Lösung für vorgegossene Gele zusammen mit den kompatiblen mPAGE®) = Puffersystemen.
mPAGE® GEL CASTER: EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
  • Vereinfachen Sie das Verfahren für Handgussgele und verhindern Sie das Auslaufen während des Gießprozesses
  • Handgießen von bis zu 2 Minigelen (8 x 10 cm) gleichzeitig
  • Maximale Flexibilität mit Gel Caster als Stand Alone-System oder als Systemkit mit Platten und Kämmen erhältlich
  • Mini-Innenplatten (Short Plates) und -Außenplatten (Spacer Plates): Dicke 0,75 mm, 1,0 mm oder 1,5 mm
  • Kämme: 10-Well und 15-Well
mPAGE® MINI GEL-SYSTEM: EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
  • Verhindert fehlerhaften Zusammenbau und Leckagen
  • Kompatibel mit Gelen, die auf dem mPAGE® Gel Caster gegossen wurden und mPAGE® vorgegossenen Gelen
  • Erhältlich in 2 Formaten für bis zu 2 oder 4 Mini-Gele (8 x 10 cm)
  • Aufnahme von 2 Gelhalterkassetten für den Proteintransfer auf Immobilon® PVDF- oder NC-Blotting-Membranen
Zugehörige Produktinformationen
  • Artikel: Western Blotting Protocol (Immunoblotting Protocol)
    Western-Blot-Protokoll mit Workflow-Schritten für verschiedene Blot-Verfahren, beschreibt den elektrophoretischen Transfer von Proteinen von SDS-Polyacrylamidgelen auf Nitrocellulosemembranen.
  • Protokoll: Protein Blotting Handbook
    Proteinblotting wird mittlerweile als Routineverfahren zum Nachweis geringer Mengen von Proteinen in komplexen Proben oder zur Überwachung der Proteinexpression und -reinigung eingesetzt.
  • Broschüre: Rethink Western Blotting
    Western Blotting (auch bekannt als Immunblotting) ist eines der am häufigsten verwendeten Verfahren im Labor, doch die Generierung konsistenter, qualitativer Ergebnisse ist immer noch mit Schwierigkeiten verbunden.