MSPA75
MPAGE®® Mini Spacer Plates
0.75 mm
Synonym(e):
mini gel plates
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
mPAGE®-Minizwischenplatten, 0,75 mm, 5 pro Packung, for use with mPAGE® Gel Caster
Materialien
glass plate
Verpackung
pkg of 5 packs
Hersteller/Markenname
Millipore
Methode(n)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
B × H
10.1 cm × 8.3 cm
Gelgröße
8.3 cm × 10.1 cm
Geldicke
0.75 mm
Allgemeine Beschreibung
Kompatibilität
- Standfuß der mPAGE®-Gelgießanlage
- Rahmen der mPAGE®-Gelgießanlage
- Dichtungen der mPAGE®-Gelgießanlage
- 0,75 mm für 10-Well-Platten
- 0,75 mm für 15-Well-Platten