Wichtige Dokumente
AP189B
Sigma-Aldrich
Anti-Ratten-IgG-Antikörper des Esels, Biotin-Konjugat, Spezies-adsorbiert
Chemicon®, from donkey
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Biologische Quelle
donkey
Qualitätsniveau
Konjugat
biotin conjugate
Antikörperform
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Anwendung
Dieser Anti-Ratten-IgG-Antikörper des Esels, Biotin-Konjugat, Spezies-adsorbiert, ist zur Verwendung in ELISA und WB für den Nachweis von Ratten-IgG des Esels validiert.
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Sekundäre Antikörper, adsorbiert für doppelte Markierung
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Masakazu Umezawa et al.
Particle and fibre toxicology, 10(1), 64-64 (2013-12-24)
Ultrasonic humidifiers silently generate water droplets as a cool fog and produce most of the dissolved minerals in the fog in the form of an aerosolized "white dust." However, the health effect of these airborne particles is largely unknown. This
Jessica Cristina Marín-Llera et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 656999-656999 (2021-08-03)
At early developmental stages, limb bud mesodermal undifferentiated cells are morphologically indistinguishable. Although the identification of several mesodermal skeletal progenitor cell populations has been recognized, in advanced stages of limb development here we identified and characterized the differentiation hierarchy of