Merck
850365P
Avanti
18:0 PC (DSPC)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-Dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholin; DPPC; PC(18:0/18:0)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H88NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
790.15
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
Beschreibung
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (850365P-1G)
pkg of 1 × 200 mg (850365P-200MG)
pkg of 1 × 25 mg (850365P-25MG)
pkg of 1 × 500 mg (850365P-500MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Anwendung(en)
advanced drug delivery
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H88NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h42H,6-41H2,1-5H3/t42-/m1/s1
InChIKey
NRJAVPSFFCBXDT-HUESYALOSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholin (DSPC) ist ein Phospholtidylcholin mit einer 18 Kohlenstoffatome umfassenden Alkylkette. Es hat eine Phophatidylcholin-Kopfgruppe und ähnelt in seiner Struktur dem 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholin (DPPC).
Die Liste aller von Avanti angebotenen Phosphatidylcholin-Produkte enthält Verbindungen mit einer großen Vielfalt physikalischer Eigenschaften. Verfügbare Produkte sind u. a. kurzkettige (C3-C8 sind wasserlöslich und hygroskopisch), gesättigte und mehrfach ungesättigte PCs sowie Mischsäure-PCs. Alle Produkte werden mittels HPLC aufgereinigt und es werden besondere Vorkehrungen getroffen, um die Produkte vor Oxidation und Hydrolyse zu schützen.
Anwendung
18:0 PC (DSPC) wird verwendet:
  • in der Mikrobläschen-Monolagen-Präparation für Studien zur Abgabe von Biomolekülen in Protoplasten
  • bei der Präparation von Liposomen für Immobilisationsstudien
  • bei der Herstellung von Porphyrin-Phospholipid-(PoP-)Liposomen für die Freisetzung von Irinotecan (IRT) und Doxorubicin
Biochem./physiol. Wirkung
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholin (DSPC) wird in Kombination mit anderen Mitgliedern von Phosphatidylcholin für die Erzeugung von gemischten Doppelschichtsystemen verwendet. Es wird hauptsächlich bei der konventionellen Präparation und der Stealth-Liposomen-Präparation für Arzneimittelfreisetzungsstudien verwendet.
Verpackung
5-ml-Braunglasflasche mit Schraubkappe (850365P-200MG)
5-ml-Braunglasflasche mit Schraubkappe (850365P-25MG)
Transparentes 20-mL-Glasfläschchen mit Schraubkappe (850365P – 1 g)
Transparentes 20-ml-Glasfläschchen mit Schraubkappe (850365P-500MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Comparative study of PEGylated and conventional liposomes as carriers for shikonin
Tsermentseli S, et al.
Fluids, 3(2), 36-36 (2018)
Investigating the structure of multicomponent gel-phase lipid bilayers
Hartkamp R, et al.
Biophysical Journal, 111(4), 813-823 (2016)
Ana Reis et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1862(2), 183133-183133 (2019-12-01)
Food polyphenols in fruits juices, tea, coffee, wine and beer confer sensory properties such as colour, astringency and bitterness. The development of functional healthy drinks without the unpleasant sensory feeling is boosting research for a clearer understanding on the interactions
Biomolecule delivery into canola protoplasts by centrifuging cells with microbubbles
He C, et al.
Febs Letters, 587(3), 285-290 (2013)
Kenneth L Clark et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 2, e65-e65 (2013-01-17)
Lung pathology in cystic fibrosis is linked to dehydration of the airways epithelial surface which in part results from inappropriately raised sodium reabsorption through the epithelial sodium channel (ENaC). To identify a small-interfering RNA (siRNA) which selectively inhibits ENaC expression