Merck
AABG02500
Millipore
MF-Millipore Membranfilter, 0,8 µm Porengröße, mit Netzaufdruck
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, black, gridded
Synonym(e):
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,8 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
black filter
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Qualitätsniveau
Beschreibung
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, gridded, 100 discs
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore
Millipore
Parameter
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
150 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
4%
Farbe
black
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.8 μm pore size
82 % porosity
Blasenpunkt
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
MF-Millipore Membranfilter umfassen Celluloseacetat und Cellulosenitrat. Sie werden verbreitet in Analyse- und Forschungsanwendungen eingesetzt.
Anwendung
  • Fluoreszenzassays
  • Partikelüberwachung
  • Überwachung der Luftqualität
  • Mikroplastik
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Anwendbar für biologische und Umweltproben.
  • Erhältlich in verschiedenen Porengrößen, in schwarz oder weiß.
  • Autoklavierbar und mit Ethylenoxid sowie Gammastrahlung kompatibel.
Rechtliche Hinweise
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tatsuya Ueno et al.
Neurobiology of disease, 64, 142-149 (2014-01-09)
Levodopa-induced dyskinesia (LID) is a major complication of long-term dopamine replacement therapy for Parkinson's disease, and becomes increasingly problematic in the advanced stage of the disease. Although the cause of LID still remains unclear, there is accumulating evidence from animal
Tomofumi Oga et al.
Frontiers in neural circuits, 10, 74-74 (2016-10-07)
Neurons in the mammalian primary visual cortex (V1) are systematically arranged across the cortical surface according to the location of their receptive fields (RFs), forming a visuotopic (or retinotopic) map. Within this map, the foveal visual field is represented by
Tomofumi Oga et al.
Frontiers in neuroscience, 11, 118-118 (2017-03-30)
Pyramidal cells in the primate cerebral cortex, particularly those in layer III, exhibit regional variation in both the time course and magnitude of postnatal growth and pruning of dendrites and spines. Less is known about the development of pyramidal cell