8.55131
Dawson Dbz AM resin (100-200 mesh)
3-(Fmoc-amino)-4-aminobenzoyl AM resin (100-200 mesh) Novabiochem®
Synonym(e):
3-(Fmoc-amino)-4-aminobenzoyl Rink Amide AM resin (100 - 200 mesh)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophors nach Abspaltung mit Piperidin/DMF.): 0.40 - 0.80 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargen- spezifischer Wert
Aufquellvolumen (in CH₂Cl₂): chargen- spezifischer Wert
Gesamtes Aufquellvolumen nach Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 5.2 ml/g
Gesamtes Aufquellvolumen nach Houben Weyl (in DMF): ≥ 5.2 ml/g
100 - 200 mesh
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable