Wichtige Dokumente
8.55021
Sigma-Aldrich
4-Sulfamylbutyryl AM resin
Novabiochem®
Synonym(e):
4-Sulfamylbutyryl AM Solid Support Resin
About This Item
UNSPSC-Code:
13111023
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
sulfonamide
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Safety-catch resin for synthesis of C-terminally modified peptides by Fmoc SPPS. Linker is activated to cleavage by nucleophiles by methylation using TMS-diazomethane.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Anwendung
  • The First Solid-phase Synthesis and Structural Studies on Phakellistatin 15: This study describes the use of 4-sulfamylbutyryl AM resin for the solid-phase synthesis of Phakellistatin 15, highlighting the resin′s role in peptide synthesis and its effectiveness in loading Fmoc-Leu-OH. (Shaheen et al., 2016).
Verlinkung
Replaces: 01-64-0152
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophores nach Abspaltung vom Fmoc-Leu beladenen Harz.): 0.60 - 1.20 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargenspezifischer Wert
Die Polymermatrix ist: Copoly (Styrol-1 % DVB), 200 - 400 mesh.
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable