Merck
8.52009
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(OtBu)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Glu(OtBu)-OH, N-α-Fmoc-L-glutamic acid γ-t.-butyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H27NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
425.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
276-253-8
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥95.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
80-95 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(C(CCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-22(28)20(12-13-21(26)27)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,27)
InChIKey
GOPWHXPXSPIIQZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hochreine Fmoc-geschützte Aminosäuren für die Forschung und Prozessproduktion von Peptiden, mit sehr geringen Verunreinigungen von Dipeptiden, freien Aminosäuren und Essigsäure.
Standardbaustein zur Einführung von Tyrosin-Aminosäureresten bei der Fmoc-SSPS
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Fmoc-Aminosäuren für die Peptidherstellung
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Fmoc-SPPS
Verlinkung
Ersetzt: 04-12-1020
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis weißlich
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Farbindex (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99,8 % (a/a)
Reinheit (HPLC): ≥ 99,0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Glu(OtBu)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-Glu(OtBu)-Glu(OtBu)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-Glu-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Gehalt freie Aminosäure (GC): ≤ 0,2 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Löslichkeit (25 mmol in 50 ml DMF): klar löslich
Assay (Gehalt (acidimetrisch): ≥ 95,0 %
Wasser (K. F.): ≤ 5,0 %
Ethylacetat (HS-GC): ≤ 0,5 %
Acetat (IC): ≤ 0,02 %
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable