Wichtige Dokumente
8.52037
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp-OtBu
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-L-aspartic acid α-t.-butyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
411.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥90.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
90-98 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N([C@@H](CC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H25NO6/c1-23(2,3)30-21(27)19(12-20(25)26)24-22(28)29-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,25,26)/t19-/m0/s1
InChIKey
VZXQYACYLGRQJU-IBGZPJMESA-N
Allgemeine Beschreibung
Selectively protected building block for library synthesis or the preparation of β-aspartyl peptides by Fmoc SPPS. After condensation of the side-chain carboxy with an appropriate amine or alcohol, the β-amino and carboxy functions can be selectively unmasked with 20% piperidine in DMF and 50% TFA in DCM respectively, facilitating the synthesis of branched esters and amides, and lactams and lactones containing the aspartyl unit.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-12-1080
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.0 % (a/a)
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 90.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 1.00 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable