Wichtige Dokumente
914002
Fmoc-Asp(CSY)-OH
≥95%
Synonym(e):
(S,Z)-4-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-carboxy-1-cyano-1-(dimethylsulfonio)but-1-en-2-olate, Asp with cyanosulfurylide (CSY)-protected carboxylic acid, Fmoc-protected aspartic acid for minimized aspartimide formation
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
157-162 °C
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[S+](C)(C)\C(=C(/[O-])\C[C@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O)\C#N
InChI
1S/C23H22N2O5S/c1-31(2)21(12-24)20(26)11-19(22(27)28)25-23(29)30-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,18-19H,11,13H2,1-2H3,(H2-,25,26,27,28,29)/b21-20-/t19-/m0/s1
InChIKey
CHPQTODSRMIOQS-WCZGFUKNSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)