8.43961
D-Glucoronic acid
for synthese
Synonym(e):
D-Glucoronic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (acidimetric)
mp (Schmelzpunkt)
160-164 °C (decomposition)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)C(=O)O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h1-5,8-11H,(H,12,13)/t2-,3+,4-,5-/m0/s1
InChIKey
IAJILQKETJEXLJ-QTBDOELSSA-N
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable