Wichtige Dokumente
G9005
D-Gluconsäure Natriumsalz
≥99% (HPLC)
Synonym(e):
2,3,4,5,6-Pentahydroxycapronsäure Natriumsalz, D-Gluconat Natriumsalz, Natrium-D-gluconat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
microbial
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder or crystals
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
white to off-white
Nützlicher pH-Bereich
6.5-7.5
mp (Schmelzpunkt)
170-175 °C
Löslichkeit
590 g/L at 25 °C
Anwendung(en)
agriculture
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
InChIKey
UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
Anwendung
- as a component to make synthetic interstitial fluid.
- used as a carbohydrate.
- used as a substitute for sodium chloride to make chlorine (Cl-) free media.
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable