Wichtige Dokumente
8.41672
Sigma-Aldrich
4-Piperidinone monohydrate hydrochloride
for synthesis
Synonym(e):
4-Piperidinone monohydrate hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO · xHCl · yH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.13 (anhydrous free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
255-602-8
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
pH-Wert
4.0-5.5 (100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
94-96 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cl-].N1CCC(=O)CC1.O.[H+]
InChI
1S/C5H9NO.ClH.H2O/c7-5-1-3-6-4-2-5;;/h6H,1-4H2;1H;1H2
InChIKey
SXWRTZOXMUOJER-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 91 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 94 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable