Wichtige Dokumente
151769
4-Piperidonmonohydrat -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
4,4-Piperidindiol -hydrochlorid
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
94-96 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].[H]O[H].O=C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c7-5(8)1-3-6-4-2-5;/h6-8H,1-4H2;1H
InChIKey
BQOLKFJNJCOALF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
4-Piperidone monohydrate hydrochloride was used in the generation of compound libraries based on sub-reactions of an Ugi multicomponent reaction (MCR).
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Microchip-based synthesis and total analysis systems (?SYNTAS): chemical microprocessing for generation and analysis of compound libraries.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 5, 514-518 (2001)