Merck
8.21001
Sigma-Aldrich
Phenylisocyanat
for synthesis
Synonym(e):
Phenylisocyanat
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352118
EG-Index-Nummer:
203-137-6
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
2.5 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
200
300
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
645 °C
Wirksamkeit
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
7130 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.2 % (v/v)
bp
165 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-33 °C
Übergangstemp.
flash point 51 °C
Löslichkeit
0.617 g/L (Hydrolysis)
Dichte
1.10 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(=C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChIKey
DGTNSSLYPYDJGL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
für die Synthese
Anwendung
Phenylisocyanat für die Synthese. CAS-Nr. 103-71-9, EC-Nummer 203-137-6, chemische Formel CH₆H₅NCO.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%)≥ 98,0 % (a/a)Dichte (d 20 °C/ 4 °C)1,093 - 1,095Identität (IR)entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup