821005
Probumin® Bovine Serum Albumin Life Science Grade
≥98%, USA origin, ≤50 μg/g IgG, cell culture| mammalian: suitable, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable
Synonym(e):
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Probumin® Bovine Serum Albumin Life Science Grade, pkg of 5 kg
Biologische Quelle
bovine serum
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (purity)
Form
lyophilized powder
Haltbarkeit
48 mo.
Mol-Gew.
~66 kDa
Aufgereinigt durch
heat shock fractionation
Verpackung
pkg of 5 kg
Hersteller/Markenname
Probumin®
Ursprung
USA origin
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable using
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
Verunreinigungen
≤50 μg/g IgG
Verlust
≤5%
pH-Wert
6.8-7.2
Löslichkeit
water: soluble 40 mg/mL
Kationenspuren
heavy metals: ≤20 ppm
Fremdaktivität
Tested for Mycoplasma
Tested for Protease
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3