Wichtige Dokumente
8.18212
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon
for synthesis
Synonym(e):
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon, Dimethylethylenharnstoff, DMI, DMEU
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
201-304-8
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
305 °C
Wirksamkeit
1261 mg/kg LD50, oral (Rat)
986 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.3-8.4 % (v/v)
kinematic viscosity
1.43 cSt(40 °C)
mp (Schmelzpunkt)
8 °C
Übergangstemp.
flash point 114 °C
Dichte
1.056 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Concentration of 1, 3-dimethyl-2-imidazolidinone in aqueous solutions by sweeping gas membrane distillation: from bench to industrial scale: In dieser Studie werden die Eigenschaften und Anwendungen von 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon (DMI) als dipolares aprotisches Lösungsmittel zwischen Tetrahydrofuran (THF) und Hexamethylphosphoramid (HMPA) untersucht (R Abejón, et al., 2019).
  • Photocatalyzed iron-based ATRP of methyl methacrylate using 1, 3-dimethyl-2-imidazolidinone as both solvent and ligand: In diesem Artikel wird die Verwendung von DMI in Anwendungen mit umweltfreundlichen Lösungsmitteln behandelt und seine doppelte Rolle als Lösungsmittel und Ligand in Polymerisationsprozessen hervorgehoben (J Wu et al., 2017).
  • Perovskite solar cells fabricated by using an environmental friendly aprotic polar additive of 1, 3-dimethyl-2-imidazolidinone: Die Studie zeigt die Anwendung von DMI zur Verbesserung der Qualität von Perowskit-Folien für Solarzellen (L Zhi et al., 2017).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Dichte (d 20  °C/4  °C): 1,055–1,057
Aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs kann das Produkt fest, flüssig, eine erstarrte oder unterkühlte Schmelze sein.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup