Wichtige Dokumente
H11602
Hexamethylphosphoramid
99%
Synonym(e):
HMPT, Phosphorsäure-tris-(dimethylamid), Tris-(dimethylamino)-phosphinoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6.18 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.07 mmHg ( 25 °C)
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
230-232 °C/740 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
7 °C (lit.)
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)P(=O)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3OP/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h1-6H3
InChIKey
GNOIPBMMFNIUFM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- For the conversion of carboxylate salt into esters by reacting with alkyl halides.
- To synthesize aryl thioethers via nucleophilic displacement of unactivated aryl halides by thiolate ions.
- To synthesize polyazomethines (PAZs) from dialdehyde and diamine via high-temperature solution polycondensation.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
291.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
144 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?