Merck
40725
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.04%), ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
N,N′-Dimethylethylenharnstoff, DMEU, DMI
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.15
Beilstein:
108808
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
absolute
over molecular sieve (H2O ≤0.04%)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.472 (lit.)
bp
224-226 °C (lit.)
Löslichkeit
toluene: soluble(lit.)
water: miscible
Dichte
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN1CCN(C)C1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon (DMI) ist ein Imidazolidin-Derivat. Berichten zufolge fungiert es durch Minimierung der Bildung von Dialkylierungsnebenprodukten und Beschleunigung der Monoalkylierungsrate von γ-Butyrolacton als Promoter. Die Umwandlung von CO2 in niedere Alkohole mittels homogener katalytischer Hydrogenierung unter Verwendung von DMI als Lösungsmittel wurde untersucht.
Anwendung
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon hat die folgenden Anwendungen:
  • Als Ersatzlösungsmittel für HMPA bei der Synthese von 1,2-Bis(trimethylsilyl)benzol.
  • Als Lösungsmittel bei der α-regioselektiven Prenylierung von Iminen.
  • Als Bestandteil der Mobilphase bei der Größenausschluss-Chromatographie von Zellulose.
Sonstige Hinweise
Aprotisches, dipolares Lösungsmittel, welches oft als Ersatz für das cancerogene HMPA verwendet werden kann.
Lösungsmittel, verwendet in verschiedenen synthetischen organischen Transformationen. Untersucht bei der Bildung von funktionell stabilisierten Hydrosilanediyl-Übergangsmetallkomplexen, die photochemisch aus Arylsilanen erzeugt werden.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)