Wichtige Dokumente
8.16021
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-Tyrosine
for synthesis
Synonym(e):
4-Hydroxyphenylalanin, Tyr
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
200-460-4
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
6.5 (0.1 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
297-298 °C (decomposition)
Löslichkeit
0.38 g/L
Dichte
1.46 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
300 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
InChIKey
OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spez. Drehung [α²0/D (c=5 in HCl 1mol/l): -12.5 - -11.0 °
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1