8.12382
Titan(IV)-chlorid
for synthesis
Synonym(e):
Titan(IV)-chlorid, Titantetrachlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
12 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Wirksamkeit
3160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
136 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-24 °C
Dichte
1.728 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Ti+4].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/4ClH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChIKey
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
- Ortho-Acylierung von Arylalkoholen für die Synthese der entsprechenden ortho-C-acylierten Produkte.
- Synthese von verschiedenen chlorierten Verbindungen mittels Baylis-Hillman-Reaktion von Arylaldehyden mit Methylvinylketon in Gegenwart einer Lewis-Base.
- Herstellung von 3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-onen und -thionen durch Biginelli-Kondensationsreaktion von Aldehyd, 1,3-Dicarbonylverbindung und Harnstoff oder Thioharnstoff.
- Hydrodefluorierungsreaktion in Gegenwart von Triethylsilan als Reduktionsmittel.
Hinweis zur Analyse
Identität (ICP-OES): entspricht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable