Wichtige Dokumente
697079
Titantetrachlorid
packaged for use in deposition systems
Synonym(e):
Titan(IV)-chlorid, TTC, Titantetrachlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
50 mmHg ( 55 °C)
9.6 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.995% (trace metals analysis)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: titanium
reagent type: catalyst
bp
135-136 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−25 °C (lit.)
Dichte
1.73 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChIKey
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- γ,δ-unsaturated alcohols from allylsilanes and carbonyl compounds,
- N-Phosphinoylimines and N-sulphonylimines from aromatic aldehydes,
- Homoallyl ethers from allylsilanes and acetals.6
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?