Merck
8.01081
Sigma-Aldrich
Aluminiumchlorid
anhydrous powder sublimed for synthesis
Synonym(e):
Aluminiumchlorid, Aluminiumtrichlorid wasserfrei, Aluminium(III)-chlorid wasserfrei, Trichloraluminium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
AlCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-208-1
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
3450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
2.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
180-181 °C (sublimed)
Löslichkeit
450 g/L (decomposition)
Dichte
1.31 g/cm3 at 200 °C (liquid)
Schüttdichte
1200 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKey
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Aluminiumchlorid und Aluminiumhydroxid sind nützlich für die Färbung von Mucicarmin.
Anwendung
Aluminiumchlorid (AlCl3) kann als Lewis-Säure-Katalysator für Folgendes eingesetzt werden:
  • Bei Friedel−Crafts-Reaktionen.
  • Bei der Carboxymethylierung von Alkoholen in Gegenwart von Dimethylcarbonat.
  • Zur Synthese von porösem organischem Polymer mit Hydroxychinolin mittels Polymerisationsreaktion zwischen Perylen, 8-Hydroxychinolin und Chloroform.
Es wird außerdem in Kombination mit NaI oder KI in Acetonitril für eine Reihe von organischen Umwandlungen eingesetzt, wie Claisen-Umlagerung von aromatischen Alkoholen, selektive Dealkylierung von aliphatischem Methylether und chemoselektive Spaltung der C−O-Bindung von Estern, Acetalen, Ethern und Oxathiolanen.
Verlinkung
Ersetzt: AX0685-2; AX0685
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 98,0 %
Identität (ICP-OES): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Single-step synthesis of novel chloroaluminate ionic liquid for green Friedel-Crafts alkylation reaction
Sakhalkar M, et al.
Clean Technologies and Environmental Policy, 22(1), 59-71 (2020)
A covalent triazine-based framework from tetraphenylthiophene and 2, 4, 6-trichloro-1, 3, 5-triazine motifs for sensing o-nitrophenol and effective I 2 uptake
Geng T, et al.
Polym. Chem., 9(6), 777-784 (2018)
Aluminium chloride-potassium iodide-acetonitrile system: A mild reagent system for aromatic claisen rearrangement at ambient temperature
Bhattacharyya NK, et al.
Journal of the Indian Chemical Society, 98(2), 100024-100024 (2021)
DFT and experimental analysis of aluminium chloride as a Lewis acid proton carrier catalyst for dimethyl carbonate carboxymethylation of alcohols
Jin Saimeng, et al.
Catalysis Science & Technology, 7(20), 4859-4865 (2017)
Constructing porous organic polymer with hydroxyquinoline as electrochemical-active unit for high-performance supercapacitor
Chen J, et al.
Polymer, 162, 43-49 (2019)