Alle Fotos(1)
Key Documents
8.05650
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylpyridine
for synthesis
Synonym(e):
2,6-Dimethylpyridine, 2,6-Lutidine
About This Item
Lineare Formel:
2,6-(CH3)2C5H3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
203-587-3
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
5.5 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
144 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-6 °C
Übergangstemp.
flash point 33 °C
Dichte
0.923 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
InChIKey
OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.922 - 0.924
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
91.4 °F
Flammpunkt (°C)
33 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1