Merck
W296600
Sigma-Aldrich
Pyridin
≥99%
Synonym(e):
Azabenzol, Azin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
79.10
FEMA-Nummer:
2966
Beilstein:
103233
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
604
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
Dampfdichte
2.72 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
899 °F
Expl.-Gr.
12.4 %
Verpackung
composite drum of 25 kg
glass bottle of 1 kg
steel drum of 10 kg
Verunreinigungen
≤0.50% (water)
Farbe
colorless
Brechungsindex
n20/D 1.509 (lit.)
pH-Wert
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
bp
115 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−42 °C (lit.)
Dichte
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
fishy; sour
SMILES String
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChIKey
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Reactivity and Steric Parameters from 2D to 3D Bulky Pyridines: Increasing Steric Demand at Nitrogen with Chiral Azatriptycenes.: Die Forschungsarbeit untersucht die Reaktivität und die sterischen Parameter von sperrigen Pyridinen, insbesondere chirale Azatriptycene, die möglicherweise in der asymmetrischen Katalyse und pharmazeutischen Chemie eingesetzt werden können (Bensaida et al., 2024).
  • Piperidine and Pyridine Series Lead-Free Dion-Jacobson Phase Tin Perovskite Single Crystals and Their Applications for Field-Effect Transistors.: Die Studie untersucht die Verwendung von bleifreien Zinn-Perowskit-Einkristallen der Piperidin- und Pyridinreihe in Feldeffekttransistoren und hebt deren Potenzial in elektronischen und optoelektronischen Anwendungen hervor (Liao et al., 2024).
  • Synthesis, evaluation of biological activity and SAR of new thioalkyl derivatives of pyridine.: Diese Forschung konzentriert sich auf die Synthese und biologische Aktivität neuer Thioalkylderivate von Pyridin und liefert Einblicke in ihre Struktur-Aktivität-Beziehungen (SAR) und potenzielle pharmazeutische Anwendungen (Sh Dashyan et al., 2024).
Haftungsausschluss
Für R&D oder die Verwendung im Lebensmittelsektor außerhalb der EU. Nicht für den Einzelhandel.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
68.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Total syntheses of complanadines A and B.
Le Zhao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(6), 1722-1725 (2013-01-03)
Bobby Happ et al.
Chemical Society reviews, 41(6), 2222-2255 (2011-11-15)
Pyridine-based ligands, such as 2,2'-bipyridine and 1,10-phenanthroline, have gained much interest in the fields of supramolecular chemistry as well as materials science. The appealing optoelectronic properties of their complexes with heavy d(6) transition metal ions, such as Ru(ii), Os(II), Re(I)
Nathalie Ségaud et al.
Inorganic chemistry, 52(2), 691-700 (2013-01-11)
We report the synthesis, characterization, and solution chemistry of a series of new Fe(II) complexes based on the tetradentate ligand N-methyl-N,N'-bis(2-pyridyl-methyl)-1,2-diaminoethane or the pentadentate ones N,N',N'-tris(2-pyridyl-methyl)-1,2-diaminoethane and N,N',N'-tris(2-pyridyl-methyl)-1,3-diaminopropane, modified by propynyl or methoxyphenyltriazolyl groups on the amino functions. Six of
Ye Wei et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(10), 3756-3759 (2013-02-27)
We describe here a [3+3]-type condensation reaction of O-acetyl ketoximes and α,β-unsaturated aldehydes that is synergistically catalyzed by a copper(I) salt and a secondary ammonium salt (or amine). This redox-neutral reaction allows modular synthesis of a variety of substituted pyridines
Greg M Kowalski et al.
Biochemical and biophysical research communications, 462(1), 27-32 (2015-05-02)
Defects in muscle glucose metabolism are linked to type 2 diabetes. Mechanistic studies examining these defects rely on the use of high fat-fed rodent models and typically involve the determination of muscle glucose uptake under insulin-stimulated conditions. While insightful, they