Merck
616464
Sigma-Aldrich
SB431542
≥97% (HPLC), liquid, TGF-β RI kinase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
InSolution TGF-β RI Kinase-Inhibitor VI, SB431542, CAS-Nr. 301836-41-9, Calbiochem
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H16N4O3 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
420.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
product name
InSolution TGF-β RI Kinase-Inhibitor VI, SB431542, CAS-Nr. 301836-41-9, Calbiochem, InSolution, ≥97%
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[nH]1c(nc(c1c4cc5c(cc4)OCO5)c3ncccc3)c2ccc(cc2)C(=O)N
InChI
1S/C22H16N4O3/c23-21(27)13-4-6-14(7-5-13)22-25-19(20(26-22)16-3-1-2-10-24-16)15-8-9-17-18(11-15)29-12-28-17/h1-11H,12H2,(H2,23,27)(H,25,26)
InChIKey
FHYUGAJXYORMHI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Triarylimidazol-Verbindung, die nachweislich die zelluläre Smad2-Phosphorylierung (>90%ige Hemmung durch 10 µM Inhibitor) bei vektorvermittelter Expression von konstitutiv aktivem ALK4, ALK5 oder ALK7 in NIH 3T3-Zellen wirksam hemmt, während sie nur wenig Wirkung gegen die Smad1-Phosphorylierung durch andere Mitglieder der Typ-I-Rezeptoren für TGF-β in NIH 3T3-Kulturen zeigt, die aktives ALK1, 2, 3 oder 6 exprimieren. Bei direkten Tests in zellfreien Kinase-Assays hemmt SB431542 nachweislich die Aktivität von ALK4 und ALK5 (IC50 = 140 nM bzw. 94 nM), während es gegenüber einer Gruppe von 24 anderen Kinasen (IC50 ≥10 µM in Anwesenheit von 10 µM ATP), einschließlich ALK2 und ALK6, keine oder eine deutlich geringere Wirksamkeit aufweist. Es wurde berichtet, dass es die Effizienz der 4-TF-induzierten Erzeugung menschlicher iPSCs aus Fibroblastenkulturen um das >200-fache verbessert, wenn es zusammen mit PD0325901 (Best.-Nr. 444966) und Thiazovivin (Best.-Nr. 420220) verwendet wird.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Physikalische Form
Eine 100-mM-Lösung (5 mg/119 µl) von SB431542 (Best.-Nr. 616461) in DMSO.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Sonstige Hinweise
Ikushima, H., et al. 2009. Cell Stem Cell5, 504.
Lin, T., et al. 2009. Nat. Methods6, 805.
Maherali, N. und Hochedlinger, K., 2009. Curr. Biol.19, 1718.
Callahan, J.F., et al. 2002. J. Med. Chem.45, 999.
Inman, G.J., et al. 2002. Mol. Pharmacol.62, 65.
Laping, N.J., et al. 2002. Mol. Pharmacol.62, 58.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Flammpunkt (°C)
87 °C - (refers to pure substance)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jorian D Hapeman et al.
BMC ecology and evolution, 23(1), 39-39 (2023-08-22)
In spite of extensive research, cancer remains a major health problem worldwide. As cancer progresses, cells acquire traits that allow them to disperse and disseminate to distant locations in the body - a process known as metastasis. While in the
Xin-Yi Xu et al.
Frontiers in molecular biosciences, 9, 835508-835508 (2022-03-05)
Hepatic stellate cells (HSCs) play an essential role in the development of liver fibrosis. Antrodia camphorata (A. camphorata) is a medicinal fungus with hepatoprotective effect. This study investigated whether Antrodin C, an A. camphorata-fermented metabolite, could exert a protective role
Ming-An Sun et al.
Molecular biology and evolution, 38(11), 4992-5004 (2021-07-29)
In mammals, the placenta mediates maternal-fetal nutrient and waste exchange and acts in an immunomodulatory way to facilitate maternal-fetal tolerance. The placenta is highly diverse across mammalian species, yet the molecular mechanisms that distinguish the placenta of human from other
Mine Koprulu et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 107(4), 1065-1077 (2021-12-08)
Biological and translational insights from large-scale, array-based genetic studies of fat distribution, a key determinant of metabolic health, have been limited by the difficulty in linking predominantly noncoding variants to specific gene targets. Rare coding variant analyses provide greater confidence
Yajie Zhao et al.
Cancer research, 80(16), 3359-3371 (2020-06-20)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is a deadly and aggressive cancer. Understanding mechanisms that drive preneoplastic pancreatic lesions is necessary to improve early diagnostic and therapeutic strategies. Mutations and inactivation of activin-like kinase (ALK4) have been demonstrated to favor PDAC onset.