Merck
565770
Sigma-Aldrich
DAPT
≥98% (HPLC), lyophilized, γ-secretase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
γ-Sekretase-Inhibitor IX, DAPT, N-[N-(3,5-Difluorphenacetyl-L-alanyl)]-S-phenylglycin t-Butylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H26F2N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
γ-Sekretase-Inhibitor IX, Gamma-Secretase Inhibitor IX - CAS 208255-80-5, is a cell-permeable inhibitor of γ-secretase (Aβtotal IC₅₀ = 115 nM, Aβ42 IC₅₀ = 200 nM).
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Fc1cc(cc(c1)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](c2ccccc2)C(=O)OC(C)(C)C)F
InChI
1S/C23H26F2N2O4/c1-14(26-19(28)12-15-10-17(24)13-18(25)11-15)21(29)27-20(16-8-6-5-7-9-16)22(30)31-23(2,3)4/h5-11,13-14,20H,12H2,1-4H3,(H,26,28)(H,27,29)/t14-,20-/m0/s1
InChIKey
DWJXYEABWRJFSP-XOBRGWDASA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables Dipeptid, das die γ;-Sekretasenaktivität hemmt und die Aβ;-Produktion unterdrückt (Aβ; gesamt IC50 = 115 nM; Aβ;42 IC50 = 200 nM). Berichten zufolge ist es funktionell aktiv in HEK293-Zellen, die humanes APP751 überexprimieren, und in neuronalen Kulturen; es hat jedoch keine Auswirkung auf die Sekretion von Amyloid-b Präkursorprotein (APP). Wirksam für die akute Senkung von Ab in APPV717F-transgenen Mäusen. Hemmt effektiv die Produktion eines ~6 kDa C-terminalen Spaltprodukts (CTFg) in HEK293-Zellen, die stabil mit dem schwedischen Mutanten β;APP695 transfiziert wurden. Laut Berichten reduziert es auch extrazelluläre Aβ;-Plaque und intrazelluläre Aβ;-Akkumulation in 3xTgAD-transgenen Mäusen.
Ein zellpermeables Dipeptid, unterdrückt die Aβ;-Produktion durch Blockierung der γ;-Sekretase (Aβ;gesamt IC50 = 115 nM, Aβ;42 IC50 = 200 nM). Verhindert die Aβ;34-Generierung in murinen N2a-Zellen und in hAPP/hBACE-1-transfizierten humanen HEK 293-Zellen. Berichten zufolge ist es funktionell aktiv in HEK293-Zellen und in neuronalen Kulturen; es hat jedoch keine Auswirkung auf die Sekretion von Amyloid-β;-Präkursorprotein (APP). Verringert akut den Aβ;-Spiegel in APP-transgenen Mäusen. Laut Berichten reduziert es auch extrazelluläre Aβ;-Plaque und intrazelluläre Aβ;-Akkumulation in 3xTgAD-transgenen Mäusen. Eine 25-mM-Lösung (5 mg/462 µ;L) γ;-Sekretase-Inhibitor IX (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-565784&;#124;[/islink]">;565784<;/A>;) in DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Biochem./physiol. Wirkung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 115 nM unterdrücken die Aβ;gesamt-Produktion; 200 nM unterdrücken die Aβ;42-Produktion
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Morohashi, Y., et al. 2006. J. Bio. Chem.Vol. 281, 14670.
Nishitomo, K. et al. 2006 J. Neurochem.99, 1555.
Oddo, S., et al. 2004. Neuron43, 321.
Dovey, H.F., et al. 2001. J. Neurochem.76, 173.
Sastre, M., et al. 2001. EMBO Rep.2, 835.
Vandermeeren, M., et al. 2001. Neurosci. Lett.315, 145.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jie Bing et al.
Developmental neurobiology, 83(5-6), 157-166 (2023-07-11)
There is obvious sexual dimorphism in the song control system of songbirds. In the higher vocal center (HVC), cell proliferation and neuronal differentiation contribute to the net addition of neurons. However, the mechanism underlying these changes is unclear. Given that
Christiane Volbracht et al.
Analytical biochemistry, 387(2), 208-220 (2009-05-21)
Amyloid-beta peptide (Abeta), a putatively causative agent of Alzheimer's disease (AD), is proteolytically derived from beta-amyloid precursor protein (APP). Here we describe cellular assays to detect the activity of the key protease beta-site of APP cleaving enzyme 1 (BACE1) based
Shuyang Cai et al.
Nature communications, 15(1), 226-226 (2024-01-04)
Hematopoietic stem and progenitor cells generate all the lineages of blood cells throughout the lifespan of vertebrates. The emergence of hematopoietic stem and progenitor cells is finely tuned by a variety of signaling pathways. Previous studies have revealed the roles
Perivascular cells support folliculogenesis in the developing ovary.
Li, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 119, e2213026119-e2213026119 (2023)
Luuli N Tran et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 43(41), 6854-6871 (2023-08-29)
Neural progenitor cells in the developing dorsal forebrain generate excitatory neurons followed by oligodendrocytes (OLs) and astrocytes. However, the specific mechanisms that regulate the timing of this neuron-glia switch are not fully understood. In this study, we show that the