Alle Fotos(1)
Key Documents
566661
Sigma-Aldrich
SAG
≥95% (HPLC), liquid, smoothened agonist, Calbiochem®
Synonym(e):
InSolution Smoothened Agonist, SAG, Calbiochem, SAG1,3 in Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H28ClN3OS · 2HCl · xH2O
Molekulargewicht:
562.98 (anhydrous basis)
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
InSolution Smoothened Agonist, SAG, Calbiochem, InSolution, ≥95%, 10 mM aqueous solution
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Benzothiophenverbindung, die die Kopplung von Smo mit seinem nachgeschalteten Effektor durch Wechselwirkung mit der heptahelischen Domäne von Smo moduliert (KD = 59 nM). Es wurde gezeigt, dass es den Hedgehog-Signalweg aktiviert (EC50 ∼3 nM in Shh-LIGHT2-Zellen aus NIH 3T3) und der Hemmung von Smo durch Cyclopamin-KAAD (Kat.-Nr. 239804) entgegenwirkt. Wirkt Berichten zufolge bei niedrigen Konzentrationen als Aktivator und bei sehr hohen Konzentrationen als Inhibitor.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Eine 10 mM (500 µg/86 µl) Lösung von Smoothened Agonist, SAG (Kat.-Nr. 566660) in H₂O.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Sonstige Hinweise
Meloni, A.R., et al. 2006. Mol. Cell. Biol.26, 7750.
Chen, W., et al. 2004. Science306, 2257.
Chen, J.K., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 14071.
Frank-Kamenetsky, M., et al. 2002. J. Biol.1, 10.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Megumi Kitami et al.
Biochemical and biophysical research communications, 509(1), 222-226 (2018-12-28)
Condylar cartilage is a joint cartilage essential for smooth jaw movement. The importance of ciliary proteins in condylar cartilage development has been reported. However, little is known about how ciliary proteins control the homeostasis of condylar cartilage. Here we show
Lola Torz et al.
International journal of molecular sciences, 23(6) (2022-03-26)
Restoring the control of food intake is the key to obesity management and prevention. The arcuate nucleus (ARC) of the hypothalamus is extensively being studied as a potential anti-obesity target. Animal studies showed that neuropeptide FF (NPFF) reduces food intake
Shichao Duan et al.
The EMBO journal, 40(2), e105499-e105499 (2020-11-27)
Cilia of higher animals sense various environmental stimuli. Proper ciliary signaling requires appropriate extent of BBSome-mediated export of membrane receptors across ciliary barrier transition zone (TZ) through retrograde intraflagellar transport (IFT) machinery. How the barrier passage is controlled, however, remains
Sumeda Nandadasa et al.
Nature communications, 10(1), 953-953 (2019-03-01)
Although hundreds of cytosolic or transmembrane molecules form the primary cilium, few secreted molecules are known to contribute to ciliogenesis. Here, homologous secreted metalloproteases ADAMTS9 and ADAMTS20 are identified as ciliogenesis regulators that act intracellularly. Secreted and furin-processed ADAMTS9 bound
Koji Nakade et al.
Cell reports methods, 3(12), 100662-100662 (2023-12-13)
Although recent advances in genome editing technology with homology-directed repair have enabled the insertion of various reporter genes into the genome of mammalian cells, the efficiency is still low due to the random insertion of donor vectors into the host