Merck
573126
Sigma-Aldrich
STAT3-Inhibitor XI, STX-0119, Calbiochem
The STAT3 Inhibitor XI, STX-0119 controls the biological activity of STAT3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
STAT3-Inhibitor XI, STX-0119, Calbiochem, N-(5-(Furan-2-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-2-phenylchinolin-4-carboxamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H14N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
382.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
gray to off-white
Löslichkeit
DMSO: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(NC1=NN=C(C2=CC=CO2)O1)C3=CC(C4=CC=CC=C4)=NC5=C3C=CC=C5
InChIKey
MNPXTRXFUMGQLK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables Oxadiazolylchinolincarboxamid, das nachweislich die DNA-Bindungsaktivität von STAT3, aber nicht von STAT1, STAT5a oder STAT5b, in Kernextrakten von IL-6-stimulierten MDA-MB-468-Zellen selektiv unterdrückt (um 74 % bei 50 µM) und die IL-6-stimulierte STAT3-Dimerisierung in HEK293-Zellen verhindert (um 50 % bzw. 99 %, bzw. bei 74 und 100 µM) und hemmen die Expression von STAT3-Zielgenen, c-myc, Cyclin D1 und Survivin, sowohl in Kulturen in vitro (wirksame Konzentration = 50 µM) und in SCC3-Tumoren in Mäusen in vivo (160 mg/kg/Tag; p.o.).
Ein zellpermeables Oxadiazolylchinolincarboxamid, das nachweislich die DNA-Bindungsaktivität von STAT3, aber nicht von STAT1, STAT5a oder STAT5b, selektiv unterdrückt und die IL-6-stimulierte STAT3-Dimerisierung in HEK293-Zellen verhindert (um 99 % bei 100 µM) sowie die Expression von STAT3-Zielgenen sowohl in Kulturen in vitro (wirksame Konzentration = 50 µM) und in SCC3-Tumoren in Mäusen in vivo (160 mg/kg/Tag; p.o.).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Ashizawa, T., et al. 2011. Int. J. Oncol.38, 1245,
Matsuno, K., et al. 2010. ACS Med. Chem. Lett.1, 371.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Guoming Hu et al.
Cancer immunology research, 8(10), 1273-1286 (2020-08-28)
The tumor microenvironment induces immunosuppression via recruiting and expanding suppressive immune cells such as regulatory T cells (Treg) to promote cancer progression. In this study, we documented that tumor-infiltrating CD73+ γδTregs were the predominant Tregs in human breast cancer and