Wichtige Dokumente
557370
Sigma-Aldrich
Rottlerin
≥98% (HPLC), solid, PKC inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Rottlerin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H28O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
516.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Rottlerin, A cell-permeable and reversible protein kinase C inhibitor that exhibits greater selectivity for PKCδ (IC₅₀ = 3-6 µM) and PKCθ.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
orange
Löslichkeit
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 30 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C30H28O8/c1-15-24(33)19(27(36)22(16(2)31)25(15)34)14-20-26(35)18-12-13-30(3,4)38-29(18)23(28(20)37)21(32)11-10-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,33-37H,14H2,1-4H3/b11-10+
InChIKey
DEZFNHCVIZBHBI-ZHACJKMWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler, reversibler Inhibitor der Proteinkinase C mit größerer Selektivität für PKC δ; (IC50 = 3-6 µ;M) und PKCθ;. Hemmt die PKCα;-, PKCβ;- und PKCγ;-Isoformen, jedoch mit wesentlich reduzierter Potenz (IC50 = 30-42 µ;M). Hat eine reduzierte hemmende Wirkung auf PKCε; PKCη;- und PKCζ;-Isoformen(IC50 = 80-100 µ;M). Hemmt auch die CaM-Kinase III (IC50 = 5,3 µ;M).
Ein zellpermeabler, reversibler Inhibitor der Proteinkinase C- δ; (PKCδ;, IC50 = 3-6 µ;M) und PKCΘ;-Isozyme. Hemmt auch die PKCα;-, PKCβ;- und PKCγ;-Isoformen, jedoch mit wesentlich reduzierter Potenz (IC50 = 30-42 µ;M). Hat eine reduzierte hemmende Wirkung auf PKCε; PKCη;- und PKCξ;-Isoformen(IC50 = 80-100 µ;M). Hemmt auch die CaM-Kinase III (IC50 = 5,3 µ;M).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
PKCδ;
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 3-6 µ;M gegen PKCδ;; 5,3 µ;M gegen CaM-Kinase III
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Villalba, M., et al. 1999. J. Immunol. 163, 5813.
Gschwendt, M., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun. 199, 93.
Gschwendt, M., et al. 1994. FEBS Lett.338, 85.
Gschwendt, M., et al. 1984. Cancer Lett.25, 177.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Helios Gallego-Gutiérrez et al.
Molecular biology of the cell, 32(15), 1347-1358 (2021-05-20)
The presence of tight junction protein zonula occludens 2 (ZO-2) at the nucleus inhibits the transcription of genes regulated by TEAD transcription factor. Here, we analyzed whether the movement of ZO-2 into the nucleus modulates the nuclear concentration of TEAD.
Hyeong-Jae Kim et al.
International journal of molecular sciences, 23(16) (2022-08-27)
Lamins are nuclear envelope proteins involved in various cellular functions, such as DNA modulation, cellular differentiation, and development. In this study, we investigate the role of histamine in lung cancer biology. Since it is known that lamin-A/C is negatively regulated
Yan-Wei Wu et al.
Materials today. Bio, 17, 100480-100480 (2022-11-11)
Most existing vaccines use activators that polarize the immune response to T-helper (Th) 2 response for antibody production. Our positively charged chitosan (Cs)-based nanocomplex (CNC) drives the Th1 response through unknown mechanisms. As receptors for the positively charged CNC are
Shahnawaz A Bhat et al.
Journal of neurochemistry, 156(2), 225-248 (2020-01-12)
We have previously shown that treatment with a mGluR5 positive allosteric modulator (PAM) is neuroprotective after experimental traumatic brain injury (TBI), limiting post-traumatic neuroinflammation by reducing pro-inflammatory microglial activation and promoting anti-inflammatory and neuroprotective responses. However, the specific molecular mechanisms