Wichtige Dokumente
365251
Sigma-Aldrich
Gö 6983
A potent, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of protein kinase C (PKC) that inhibits several PKC isozymes.
Synonym(e):
Gö 6983
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H26N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
442.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
orange-red
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N1C(=O)C(=C(C1=O)c4c5c([nH]c4)cccc5)c2c3c([n](c2)CCCN(C)C)ccc(c3)OC
InChI
1S/C26H26N4O3/c1-29(2)11-6-12-30-15-20(18-13-16(33-3)9-10-22(18)30)24-23(25(31)28-26(24)32)19-14-27-21-8-5-4-7-17(19)21/h4-5,7-10,13-15,27H,6,11-12H2,1-3H3,(H,28,31,32)
InChIKey
LLJJDLHGZUOMQP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter, zellpermeabler Inhibitor der Proteinkinase C (PKC), der nachweislich mehrere PKC-Isozyme selektiv hemmt (IC50 = 7 nM für PKCα; und PKCβ;; 6 nM für PKCγ;; 10 nM für PKCδ;; 60 nM für PKCζ;). Gö; 6983 ist kein effektiver Hemmer von PKCµ; (IC50 = 20 µ;M) und kann deshalb für die Differenzierung der PKCµ; von anderen PKC-Isozymen verwendet werden.
Ein potenter, zellpermeabler, reversibler und mit ATP konkurrierender Inhibitor der Proteinkinase C (PKC), der mehrere PKC-Isozyme hemmt (IC50 = 7 nM für PKCα; und PKCβ;; 6 nM für PKCγ;; 10 nM für PKCδ;; 60 nM für PKCζ;). Gö; 6983 ist kein effektiver Hemmer von PKCµ; (IC50 = 20 µ;M) und kann deshalb für die Differenzierung der PKC µ;von anderen PKC-Isozymen verwendet werden.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
PKCα; and PKCβ;
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 7 nM für PKCα; und PKCβ;; 6 nM für PKCγ;; 10 nM für PKCδ;; und 60 nM für PKCζ;
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Wang, D., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 33027.
Stempka, L., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 6805.
Gschwendt, M., et al. 1996. FEBS Lett. 392, 77.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Justin Brumbaugh et al.
Nature protocols, 1(2), 1044-1055 (2007-04-05)
Here we describe protocols for preparing and using fluorescent probes that respond to conformational changes by altered Foerster resonance energy transfer (FRET) efficiencies upon phosphorylation or, in principle, other posttranslational modifications (PTMs). The sensor protein, a truncated version of pleckstrin
Ping Jiang et al.
Clinical and experimental pharmacology & physiology, 44(7), 760-770 (2017-04-11)
Tiron functions as an effective antioxidant alleviating the intracellular reactive oxygen species (ROS) or the acute toxic metal overload. Previous studies have shown that cardiac myocyte apoptosis can be effectively inhibited by tiron administration in streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats, primary
Alice Liu et al.
PloS one, 15(7), e0236175-e0236175 (2020-07-23)
Adenoviruses cause upper respiratory infections, conjunctivitis, keratitis, and gastrointestinal illness. These can be fatal in immunocompromised individuals. Adenoviruses have also been engineered into viral vectors to deliver therapeutic genes or induce immunity as vaccine carriers. The success of ocular gene
Dilip Kumar et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 182(2), 1011-1020 (2009-01-07)
The MAPKs ERK, JNK, and p38 control diverse aspects of the immune response, including regulation of cytotoxin biology in NK cells and CTL. The chemokine CCL5 is coreleased with the cytotoxins, perforin, the granzymes, and granulysin, during the lethal hit
Vicky García-Hernández et al.
Journal of cellular physiology, 230(1), 105-115 (2014-06-10)
Epidermal Growth Factor (EGF) is a key regulator of epithelial paracellular permeability, a property that depends on tight junctions (TJ) and can be evaluated through the measurement of the transepithelial electrical resistance (TER). EGF increases the TER of MDCK monolayers