Wichtige Dokumente
650279
Sigma-Aldrich
Trypsin, Schwein, MS-Qualität
Synonym(e):
Porcine Trypsin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.54
Qualität
Proteomics Grade
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
≥10,000 U/mg
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Eignung
suitable for mass spectrometry
Fremdaktivität
Chymostrypsin <3 BTEE units/mg solid
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein chemisch modifiziertes Trypsin, das gegen Autolyse und Abbau resistent ist. Trypsin hydrolysiert spezifisch Amide, Peptide und Proteine an der C-terminalen Seite der Arginin- und Lysinreste. Dieses für die Massenspektrometrie geeignete Trypsin ist methyliert, TPCK-behandelt und affinitätsgereinigt. Es ist speziell für den Verdau von Proteinen für die Sequenzierung und die Analyse von Peptidfragmenten durch Massenspektrometrie konzipiert. Für Massenspektrometrieprotokolle wird ein Verhältnis von Trypsin zu Protein von 1:100 bis 1:20 empfohlen. Hinweis: 1 SET = 5 x 20 µg modifiziertes Trypsin und 1 ml Resuspensionspuffer.
Ein chemisch modifiziertes Trypsin, das gegen Autolyse und Abbau resistent ist. Trypsin hydrolysiert spezifisch Amide, Peptide und Proteine an der C-terminalen Seite der Arginin- und Lysinreste. Dieses für die Massenspektrometrie geeignete Trypsin ist methyliert, TPCK-behandelt und affinitätsgereinigt. Es ist speziell für den Verdau von Proteinen für die Sequenzierung und die Analyse von Peptidfragmenten durch Massenspektrometrie konzipiert.
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Einheitendefinition
Eine BAEE-Einheit ist definiert als die Enzymmenge, die erforderlich ist, um eine ΔA253 von 0,001 pro Minute in einem Reaktionsvolumen von 3,2 ml bei einem pH-Wert von 7,6 und 25 °C herzustellen.
Eine BTEE-Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die erforderlich ist, um 1 µmol BTEE pro Minute bei 25 °C, pH 7,8 zu hydrolysieren
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (- °C). Unbenutzte Stammlösungen sind bei -70 °C bis zu 2 Wochen stabil. Wiederholte Einfrier-Auftau-Zyklen der Lösung vermeiden.
Sonstige Hinweise
Henzel, W.J., et al. 1993. PNAS90, 5011.
Rice, R.H., et al. 1977. Biochim Biophys Acta492, 316.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3