Merck
W248703
Sigma-Aldrich
Ameisensäure
≥95%, FCC, FG
Synonym(e):
Ameisensäure, Aminsäure, Formisoton, Formylsäure, Methansäure, Sybest
About This Item
Lineare Formel:
HCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.03
FEMA-Nummer:
2487
Beilstein:
1209246
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
1
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
8.001
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
1.6 (vs air)
Dampfdruck
44.8 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥95%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1004 °F
Expl.-Gr.
57 %
Brechungsindex
n20/D 1.370 (lit.)
pH-Wert
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
bp
100-101 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8.2-8.4 °C (lit.)
Dichte
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.004%
Kationenspuren
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
pungent; vinegar
SMILES String
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChIKey
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ameisensäure ist eine der wichtigsten flüchtigen Aromaverbindungen in schwarzem Tee und eine der wichtigsten geruchsaktiven Verbindungen in säurehydrolisierter Sojasoße.
Anwendung
  • Quantitative Analysis of Residual Butylated Hydroxytoluene and Butylated Hydroxyanisole in Salmo Salar, Milk, and Butter by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry.: In dieser Studie wird Ameisensäure zur Vorbereitung von Proben für die Analyse mittels Flüssigchromatographie mit Tandem-Massenspektrometrie verwendet. Die Forschungsarbeit konzentriert sich auf den Nachweis und die Quantifizierung der Rückstände von Antioxidantien in Lebensmitteln und leistet damit einen Beitrag zu den Protokollen für Lebensmittelsicherheit und Qualitätskontrolle (Galal et al., 2024).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
121.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Volatile Compounds in Fermented and Acid?hydrolyzed Soy Sauces.
Lee SM, et al.
Journal of Food Science, 71(3) (2006)
Volatile flavor of black tea: Part I. Formation of volatile components during black tea manufacture.
Saij? R & Kuwabara Y.
Agricultural and Biological Chemistry, 31(4), 389-396 (1967)
J Liesivuori et al.
Pharmacology & toxicology, 69(3), 157-163 (1991-09-01)
Metabolism of methanol, methyl ethers, esters and amides give rise to formic acid. This acid is an inhibitor of the mitochondrial cytochrome oxidase causing histotoxic hypoxia. Formic acid is a weaker inhibitor than cyanide and hydrosulphide anions. The body burden
Tasqiah Julianti et al.
Journal of ethnopharmacology, 155(1), 426-434 (2014-06-04)
Leaf decoctions of Carica papaya have been traditionally used in some parts of Indonesia to treat and prevent malaria. Leaf extracts and fraction have been previously shown to possess antiplasmodial activity in vitro and in vivo. Antiplasmodial activity of extracts
Yoann Rombouts et al.
Annals of the rheumatic diseases, 74(1), 234-241 (2013-10-10)
To determine whether anticitrullinated protein antibodies (ACPA) exhibit specific changes in Fc glycosylation prior to the onset of arthritis. Serum samples of patients with ACPA-positive arthralgia (n=183) were collected at baseline and at various time points of follow-up. 105 patients