528824
PARP Inhibitor XIV
The PARP Inhibitor XIV, also referenced under CAS 1104546-89-5, controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
PARP Inhibitor XIV, 4-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-ylmethylene)-4H-isoquinoline-1,3-dione, BYK204165
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (sum of two isomers, HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
orange
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[n]1(c(ccc1)\C=C2\c3c(cccc3)C(=O)NC\2=O)C
InChI
1S/C15H12N2O2/c1-17-8-4-5-10(17)9-13-11-6-2-3-7-12(11)14(18)16-15(13)19/h2-9H,1H3,(H,16,18,19)/b13-9-
InChIKey
BTYSIDSTHDDAJW-LCYFTJDESA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable