5.04297
RIP1 Inhibitor II, 7-Cl-O-Nec-1
Synonym(e):
RIP1 Inhibitor II, 7-Cl-O-Nec-1, 7-Cl-O-MH-Trp, Nec-1s, Nec-1 stable, RIPK1 Inhibitor II, Receptor-Interacting Protein 1 Inhibitor II, Necrosis Inhibitor IV, 5-((7-Chloro-1H-indol-3-yl)methyl)-3-methyl-2,4-imidazolidinedione, 5-((7-Chloro-1H-indol-3-yl)methyl)-3-methylimidazolidine-2,4-
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white to pale yellow
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C13H12ClN3O2/c1-17-12(18)10(16-13(17)19)5-7-6-15-11-8(7)3-2-4-9(11)14/h2-4,6,10,15H,5H2,1H3,(H,16,19)
InChIKey
WIKGAEMMNQTUGL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
RIP1
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Muller, A.J., et al. 2005. Nat. Med.11, 312.
Degterev, A., et al. 2013. Nat. Chem. Biol.9, 192.
Degterev, A., et al. 2013. Cell Death Differ.20, 366.
Christofferson, D.E., et al. 2012. Cell Death Dis.3, e320.
Takahashi, N., et al. 2012. Cell Death Dis.3, e437.
Degterev, A., et al. 2008. Nat. Chem. Biol.4, 313.
Degterev, A., et al. 2005. Nat. Chem. Biol.1, 112.
Teng, X., et al. 2005. Bioorg. Med. Chem. Lett.15, 5039.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable