Merck
04693159001
Roche
cOmplete, Mini, EDTA-freier Protease-Inhibitor-Cocktail
Tablets provided in EASYpacks
Synonym(e):
Proteasehemmer-Tabletten
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.21
Form
tablet
Verpackung
pkg of 30 tablets (individually packed in foil blister packs)
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
(Starting concentration: 1 tablet contains protease inhibitors sufficient for a 10 ml cell extract.)
Methode(n)
inhibition assay: suitable
Löslichkeit
aqueous buffer: soluble
water: soluble
Absorption
0.08 at 280 nm
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
cOmplete, Mini, EDTA-freie Tabletten hemmen zahlreiche Serin- und Cysteinproteasen. Im Gegensatz zu anderen cOmplete-Tabletten enthalten sie kein EDTA und beeinflussen die Stabilität und Funktion metallabhängiger Proteine daher nicht. Die Affinitätsreinigung von Poly-His-Tag-Fusionsproteinen mit IMAC (Immobilisierte Metall-Affinitätschromatographie) wird ebenfalls erleichtert (Dialyse ist nicht erforderlich).
Die Tabletten weisen durch ihre optimierte Zusammensetzung eine exzellente Hemmung von Serin- und Cysteinproteasen auf und sind deshalb gut geeignet, um isolierte Proteine aus tierischen Geweben, Pflanzen, Hefen und Bakterien zu schützen. EDTA-freie cOmplete-Mini-Tabletten enthalten sowohl irreversible als auch reversible Proteasehemmer. Metallo- und Aspartatproteasen werden nicht gehemmt.
Die EDTA-freien cOmplete-Mini-Tabletten sind mit cOmplete-Mini-Tabletten identisch. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sie weder EDTA noch andere Chelatbildner ( EGTA) enthalten.
Spezifität
Gemisch aus verschiedenen Proteasehemmern. Für die Hemmung von Serin- und Cystein-, aber nicht von Metalloproteasen.
Anwendung
cOmplete, Mini, EDTA-frei, wird zur Hemmung von Serin- und Cysteinproteasen in Bakterien-, Hefe-, Pflanzen- und Säugerzellextrakten verwendet.
EDTA-freie cOmplete-Mini-Tabletten werden zur Hemmung der proteolytischen Aktivität in kleinen Volumina (bis zu 10 ml) verwendet, wenn EDTA die Proteinstabilität (z. B. bei metallhaltigen Proteinen) oder nachfolgende Assays beeinträchtigen könnte. Da EDTA die IMAC (Immobilisierte Metall-Affinitätschromatographie) beeinträchtigt, werden EDTA-freie cOmplete-Mini-Tabletten bevorzugt für die Isolierung Poly-His-markierter Fusionsproteine eingesetzt.
Dort, wo es erforderlich ist, proteolytische Aktivität in großen Volumina zu hemmen (bis zu 50 ml), empfehlen wir die Verwendung von cOmplete, EDTA-frei.
cOmplete, Mini, EDTA-freier Protease-Inhibitor-Cocktail wird als Bestandteil verwendet von
  • Nonidet-P-40(NP-40)-Puffer zur Aufbereitung von Zelllysat von Neuroblastomzellen
  • Gewebelysepuffer für die Homogenisierung und Lyse von Gewebe des präfrontalen Kortex
  • eiskaltem Radioimmunpräzipitationspuffer (RIPA) für die Lyse von CHO-K1-Zelllinien (Ovarialzellen des chinesischen Hamsters)
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Praktisch: Drücken Sie die schnell lösliche Tablette durch die EASYpack-Folienverpackung in den Puffer.
  • Umfassender Schutz: Sofortiger Schutz von Proteinen vor zahlreichen Proteasen (s. Tabelle 1).
  • Flexibel: Schutz von Proteinen in Extrakten aus praktisch allen Geweben oder Zellen, einschließlich von Tieren, Pflanzen, Hefen, Bakterien oder Schimmelpilzen.
  • Sicher: Die Auswahl nicht toxischer Hemmstoffe stellt kein Risiko für das Umfeld dar.
Verpackung
30 einzeln verpackte cOmplete-Proteasehemmer-Cocktail-Tabletten in Folien-Blisterpackungen. Jede Tablette reicht für 10 ml Lösung aus.
Qualität
Leistungsgeprüft mit Pankreasextrakt.
Physikalische Form
Tabletten in Folien-Blisterpackungen
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: 1 Tablette pro 10 ml Extraktionslösung
Arbeitslösung: Handhabung
Die Tablette vorsichtig mit dem Daumen (nicht mit dem Fingernagel) durch die Folienverpackung drücken, um ein Auseinanderbrechen der Tablette zu vermeiden.
Ansetzen der Arbeitslösung
Eine einzelne EDTA-freie cOmplete-Mini-Tablette reicht aus, um die proteolytische Aktivität in einer 10-ml-Extraktionslösung zu hemmen. Bei sehr hoher proteolytischer Aktivität sollte eine Tablette pro 7 ml Extraktionspuffer verwendet werden. Die Tabletten können dem Extraktionsmedium direkt zugegeben werden. Alternativ dazu kann eine Stammlösung (7x konz.) hergestellt werden.
Stammlösung (7x konz.)
Lösen Sie eine EDTA-freie cOmplete-Mini-Tablette in 1,5 ml destilliertem Wasser oder in 1,5 ml 100 mM Phosphatpuffer pH 7,0.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Die Stammlösung kann 1 bis 2 Wochen bei 2 bis 8 °C oder mindestens 12 Wochen bei -15 bis -25 °C aufbewahrt werden.
Rekonstituierung
In wässrigen Puffern löslich oder kann direkt zum Extraktionsmedium geben werden. Alternativ dazu kann eine 7x-Stammlösung in 1,5 ml Wasser oder 100 mM Phosphatpuffer (pH 7,0) hergestellt werden. Die Stammlösung ist 1–2 Wochen bei 2 bis 8 °C oder mindestens 12 Wochen bei -15 bis -25 °C haltbar; sie kann in thiolhaltigen Lösungen bei 15 bis 25 °C verwendet werden.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2 bis 8 °C aufbewahren. (Die Lagerung bei -15 bis -25 °C ist ebenfalls möglich.)
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Rechtliche Hinweise
cOmplete is a trademark of Roche
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
David S Guttery et al.
Life science alliance, 3(12) (2020-10-28)
Cells use fatty acids (FAs) for membrane biosynthesis, energy storage, and the generation of signaling molecules. 3-hydroxyacyl-CoA dehydratase-DEH-is a key component of very long chain fatty acid synthesis. Here, we further characterized in-depth the location and function of DEH, applying
Katy Stokes et al.
Nucleic acids research, 48(14), 8128-8145 (2020-06-26)
The eukaryotic replisome must faithfully replicate DNA and cope with replication fork blocks and stalling, while simultaneously promoting sister chromatid cohesion. Ctf18-RFC is an alternative PCNA loader that links all these processes together by an unknown mechanism. Here, we use
Comparative Phosphoproteomic Profiling of Type III Adenylyl Cyclase Knockout and Control, Male, and Female Mice
Zhou Y, et al.
Frontiers in Cellular Neuroscience, 13, 34-34 (2019)
Fang Tian et al.
Drug design, development and therapy, 14, 1041-1055 (2020-03-27)
Many studies have confirmed that high myopia is related to the high prevalence of cataracts, which results from apoptosis of lens epithelial cells (LECs) due to endoplasmic reticulum stress. Krüppel-like factor 6 (KLF6) is a tumor suppressor that is involved
Claudin-2 expression levels in ulcerative colitis: Development and validation of an in-situ hybridisation assay for therapeutic studies
Randall K, et al.
PLoS ONE, 11(9), e0162076-e0162076 (2016)