Wichtige Dokumente
480065
Sigma-Aldrich
Necrostatin-1
≥95% (HPLC), crystalline solid, necroptosis inhibitor, Calbiochem
Synonym(e):
Necrostatin-1
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H13N3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Necrostatin-1, Necrostatin-1, CAS 4311-88-0, is a cell-permeable, potent, and selective blocker of necroptosis (EC₅₀ = 494 nM in FADD-deficient Jurkat cells treated with TNF-α).
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C13H13N3OS/c1-16-12(17)11(15-13(16)18)6-8-7-14-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,11,14H,6H2,1H3,(H,15,18)
InChIKey
TXUWMXQFNYDOEZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler, potenter und selektiver Blocker der Nekroptose (EC50 = 494 nM in FADD-defizienten Jurkat-Zellen, die mit TNF-α; behandelt wurden), wobei es sich um einen nicht-apoptotischen nekrotischen Zelltodweg handelt, der durch Death-Domain-Rezeptoren (DRs) vermittelt wird; dieser Blocker hat in einem Mausmodell für ischämische Hirnverletzungen eine neuroprotektive Wirkung gezeigt. Zeigt keine Wirkung auf die DR-induzierte Apoptose. Wirkt auch als selektiver und ATP-kompetitiver Inhibitor der RIP1-Kinase mit vernachlässigbarer Wirkung auf die RIP2-Kinase-Aktivität. Das Nec-1-Ziel scheint ein wichtiger gemeinsamer nekroptotischer Schritt zu sein, der den Ausführungsereignissen vorgeschaltet und den DRs nachgeschaltet ist. Eine inaktive Kontrolle (Nec-1i) ist ebenfalls erhältlich (Katalog-Nr. 480066).
Ein zellpermeabler, potenter und selektiver Blocker der Nekroptose (EC50 = 494 nM in FADD-defizienten Jurkat-Zellen, die mit TNF-α; behandelt wurden), wobei es sich um einen nicht-apoptotischen nekrotischen Zelltodweg handelt, der durch Death-Domain-Rezeptoren (DRs) vermittelt wird; dieser Blocker hat in einem Mausmodell für ischämische Hirnverletzungen eine neuroprotektive Wirkung gezeigt. Zeigt keine Wirkung auf die DR-induzierte Apoptose. Wirkt auch als selektiver und ATP-kompetitiver Inhibitor der RIP1-Kinase mit vernachlässigbarer Wirkung auf die RIP2-Kinase-Aktivität. Das Nec-1-Ziel scheint ein wichtiger gemeinsamer nekroptotischer Schritt zu sein, der den Ausführungsereignissen vorgeschaltet und den DRs nachgeschaltet ist. Eine inaktive Kontrolle (Nec-1i) ist ebenfalls erhältlich (Katalog-Nr. 480066). Auch als 25-mM-Lösung in DMSO verfügbar (Katalog-Nr. <;A href=" http://www.emdmillipore.com/products/EMD_BIO-505224">;505224<;/A>;).
Biochem./physiol. Wirkung
EC50 = 494 nM bei der Blockierung der Nekrose in FADD-defizienten Jurkat-Zellen, die behandelt wurden mit TNF-α;
Primärziel
Nekroptose-Blocker
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Degterev, A., et al. 2013. Nat. Chem. Biol.9, 192.
Degterev, A., et al. 2012. Cell Death Differ.20, 366.
Christofferson, D.E., et al. 2012. Cell Death Dis.3, e320.
Takahashi, N., et al. 2012. Cell Death Dis.3, e437.
Degterev, A., et al. 2008. Nat. Chem. Biol.4, 313.
Degterev, A., et al. 2005. Nat. Chem. Biol.1, 112.
Muller, A.J., et al. 2005. Nat. Med.11, 312.
Teng, X., et al. 2005. Bioorg. Med. Chem. Lett.15, 5039.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Roberto Fernández-Acosta et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 27(13) (2022-07-10)
The use of nanomaterials rationally engineered to treat cancer is a burgeoning field that has reported great medical achievements. Iron-based polymeric nano-formulations with precisely tuned physicochemical properties are an expanding and versatile therapeutic strategy for tumor treatment. Recently, a peculiar
Bolin Hou et al.
Cell death discovery, 8(1), 319-319 (2022-07-14)
The underlying mechanism by which growth factor receptor-bound protein 2 (Grb2) regulates necroptosis remains unexplored. In the present study, we found that rasfonin, a fungal natural product and an activator of necroptosis, enhanced Grb2 binding to receptor-interacting serine/threonine kinase 1
Sasker Grootjans et al.
Nature protocols, 11(8), 1444-1454 (2016-07-16)
Several cell death assays have been developed based on a single biochemical parameter such as caspase activation or plasma membrane permeabilization. Our fluorescent apoptosis/necrosis (FAN) assay directly measures cell death and distinguishes between caspase-dependent apoptosis and caspase-independent necrosis of cells
Peng He et al.
Cell death discovery, 10(1), 255-255 (2024-05-25)
Caspase-8 (Casp8) serves as an initiator of apoptosis or a suppressor of necroptosis in context-dependent manner. Members of the p90 RSK family can phosphorylate caspase-8 at threonine-265 (T265), which can inactivate caspase-8 for bypassing caspase-8-mediated blockade of necroptosis and can
Kana Otsubo et al.
FEBS letters, 594(10), 1586-1595 (2020-01-31)
Autophagy is an intracellular process that regulates the degradation of cytosolic proteins and organelles. Dying cells often accumulate autophagosomes. However, the mechanisms by which necroptotic stimulation induces autophagosomes are not defined. Here, we demonstrate that the activation of necroptosis with