Wichtige Dokumente
422500
Sigma-Aldrich
Kifunensin, Kitasatosporia kifunense
A potent alkaloid inhibitor of mannosidase I.
Synonym(e):
Kifunensin, Kitasatosporia kifunense
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
hot water: 25 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N21[C@H](NC(=O)C2=O)[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O
InChI
1S/C8H12N2O6/c11-1-2-3(12)4(13)5(14)6-9-7(15)8(16)10(2)6/h2-6,11-14H,1H2,(H,9,15)/t2-,3-,4+,5+,6+/m1/s1
InChIKey
OIURYJWYVIAOCW-PQMKYFCFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Potenter Alkaloid-Inhibitor der Mannosidase I. Ineffektiver Inhibitor der Mannosidase II und der α;-Mannosidase des endoplasmatischen Retikulums.
Potenter Alkaloid-Inhibitor der Mannosidase I. Wirkt nicht auf die Mannosidase II und die α;-Mannosidase des endoplasmatischen Retikulums.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Mannosidase-1
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Weng, S., and Spiro, R.G. 1996. Arch. Biochem. Biophys.325, 113.
Kayakiri, H., et al. 1991. Chem. Pharm. Bull. 39, 1378.
Elbein, A.D., et al. 1990. J. Biol. Chem. 265, 15599.
Iwami, M., et al. 1987. J. Antibiotic. 40, 612.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Merve Sen et al.
Biomolecules, 11(10) (2021-10-24)
Rhodopsin (RHO) misfolding mutations are a common cause of the blinding disease autosomal dominant retinitis pigmentosa (adRP). The most prevalent mutation, RHOP23H, results in its misfolding and retention in the endoplasmic reticulum (ER). Under homeostatic conditions, misfolded proteins are selectively