Wichtige Dokumente
S8195
Swainsonin
from Metarrhizium anisopliae, ≥98% (TLC)
Synonym(e):
(1S,2R,8R,8aR)-1,2,8-Octahydroindolizidintriol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Metarrhizium anisopliae
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
lyophilized powder
Lagerbedingungen
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Farbe
white to faint yellow
Löslichkeit
H2O: soluble 1 mg/mL
Wirkungsspektrum von Antibiotika
neoplastics
Wirkungsweise
enzyme | inhibits
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H]1CCCN2C[C@@H](O)[C@@H](O)C12
InChI
1S/C8H15NO3/c10-5-2-1-3-9-4-6(11)8(12)7(5)9/h5-8,10-12H,1-4H2/t5-,6-,7?,8-/m1/s1
InChIKey
FXUAIOOAOAVCGD-DCDLSZRSSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 3