Wichtige Dokumente
R0250
D-(+)-Raffinose Pentahydrat
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
O-α-D-Galactopyranosyl-(1→6)-α-D-glucopyranosyl β-D-Fructofuranosid, Melitose, Melitriose
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant (Gossypium hirsutum L./Cotton)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
white
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.O.O.O.O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.5H2O/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18;;;;;/h5-17,19-29H,1-4H2;5*1H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18+;;;;;/m1...../s1
InChIKey
BITMAWRCWSHCRW-PFQJHCPISA-N
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?